Beskrivning
Utför immunoutfällningsanalyser (IP) av HA-märkta proteiner eller co-IP-reaktioner med HA-märkta betesproteiner med de magnetiska pärlorna, positiv kontroll och reagens som tillhandahålls i Thermo Scientific™ Pierce Magnetisk IP/Co-IP Kit.
Ytterligare information och onlinebeställning
Höjdpunkter:
Specifik– mycket specifik anti-HA monoklonal antikropp möjliggör höga utbyten av immunoutfällningsprodukter
Snabb– Optimerat protokoll är klart på cirka 1 timme
Låg ospecifik bindning– stabila, förblockerade pärlor ger högt renade HA-märkta proteiner
Mångsidig– pärlor är kompatibla med manuella och automatiserade arbetsflöden (t.ex. Thermo Scientific™ KingFisher Instruments)
Bekvämt och enkelt– komplett kit innehåller alla nödvändiga reagenser och lätta att följa instruktioner
Innehåller:
Satsen innehåller magnetiska pärlor immobiliserade med anti-HA-antikropp, lyserings-/tvättbuffert, elueringsbuffert med lågt pH, neutraliseringsbuffert, HA-tagg positivt kontrolllysat och icke-reducerande provbuffert.
Rekommenderas för:
High-throughput immunoutfällning av rekombinanta HA-märkta proteiner och co-IP av interagerande proteiner
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1 mL |
| Formulering | Slurry: 10 mg/mL, 1% solids |
| Innehåll och lagring | Sufficient For: 40 IP reactions using 25 μL of anti-HA magnetic beads • HA-tagged Positive Control (Part No. 26180X), 500 μL • Pierce Anti-HA Magnetic Beads, 1 mL • Pierce IP Lysis/Wash Buffer, 2 x 50 mL • Non-Reducing Sample Buffer (5X), 5 mL • Elution Buffer (pH 2.0), 5 mL • Neutralization Buffer (pH 8.5), 1 mL HA-tagged Positive Control ships separately—store at -70°C. Store remaining components at 4°C. |
| Analysera | Affinity Purification |
| För användning med (utrustning) | KingFisher™ Flex, Magnetic Stand |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 40 reactions |
| För användning med (applikation) | Pull-Down (Tag-Based), Immunoprecipitation (IP) |
| Mål | Target-Specific |
| Typ | Tag IP/Co-IP Kit |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Pierce HA-Tag Magnetic IP/CoIP Kit
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrogen chloride