Läs mer
Thermo Scientific™ HABA (4'-hydroxiazobensen-2-karboxylsyra)
Produktkod. 11801445 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11801445 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11801445 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28010
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Ett färgat biotinanalysreagens HABA (4'-hydroxiazobensen-2-karboxylsyra) för att mäta biotinyleringsnivåer av biotinylerade antikroppar eller proteiner.
Thermo Scientific™ Pierce HABA är 4'-hydroxiazobensen-2-karboxylsyra, ett enkelt reagens som möjliggör spektrofotometrisk (kolorimetrisk) uppskattning av biotinyleringsnivåer av märkta proteiner och andra molekyler.
Thermo Scientific Pierce HABA är 4'-hydroxiazobensen-2-karboxylsyra, ett enkelt reagens som möjliggör spektrofotometrisk (kolorimetrisk) uppskattning av biotinyleringsnivåer av märkta proteiner och andra molekyler. Bestäm molförhållandet av biotin som ingår i ett protein med hjälp av HABA-Avidin-metoden. HABA-färgämnet (4'-hydroxiazobensen-2-karboxylsyra) binder till avidin för att producera ett gul-orange färgat komplex som absorberas vid 500 nm. Fritt biotin kommer att tränga undan HABA-färgämnet och göra att absorbansen minskar. En standardkurva kan upprättas med användning av det fria biotinet för att uppskatta antalet mol biotin som införlivats efter biotinylering av ett protein.
Höjdpunkter:
  • HABA-avidinkomplex kan användas över ett brett område av pH och saltkoncentrationer
  • Mängden avidin kan beräknas direkt från den ökade absorbansen vid 500 nm komplexbildning med HABA-färgämnet
  • Beräkna resultat direkt från absorbansvärden baserade på extinktionskoefficienter med hjälp av proceduren som beskrivs i instruktionerna eller använd Pierces online HABA-kalkylator
  • Kompletta kit finns också! Se Pierce Biotin Kvantifiering Kit (delnr 28005) och fluorescens biotin kvantifiering kit (del nr 46610)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp HABA
Kvantitet 10 g
Innehåll och lagring Förvara produkten i rumstemperatur vid mottagandet. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Produktlinje Pierce
Etikett eller färgämne Biotin
Märkningsmål Antikroppar, Proteiner
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HABA (4'-hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(p-hydroxyphenylazo)benzoic acid