Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ HeLa Protein Digest Standard
Produktkod. p-7000090 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
20μ g
5 x 20μ g
Förpackningsstorlek:
20µg
Paket med 5
Produktkod. 15235733
Brand: Thermo Scientific™ 88328
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Använd denna standard, en mycket validerad däggdjursproteinsmältning, som ett kvalitetskontrollprov för masspektrometri (MS) analys av komplexa proteomiska prover.
Använd Thermo Scientific™ Pierce™ HeLa Protein Digest Standard, en mycket validerad däggdjursproteinsmältning, som ett kvalitetskontrollprov för masspektrometri (MS) analys av komplexa proteomiska prover.
De Thermo Scientific Pierce HeLa Protein Digest Standard är en högt validerad proteinnedbrytning från däggdjur som kan användas som ett kvalitetskontrollprov för masspektrometri (MS) analys av komplexa proteomiska prover.
Proteinnedbrytningsstandarden härrör från en väletablerad adenokarcinomreferens HeLa S3-cellinje. HeLa S3-celler uttrycker över 15 000 proteiner med relevanta post-translationella modifieringar, vilket gör denna cellinje till en idealisk standard för komplexa proteommasspektrometriapplikationer. Cellysatet har digererats med både LysC och trypsin för att minimera tryptiska missade klyvningar och förbättra proteinsekvenstäckningen. Dessutom, till skillnad från andra kommersiellt tillgängliga proteinsmältningar för MS, uppfyller Pierce HeLa Protein Digest Standard stränga kvalitetstestningsspecifikationer, inklusive peptidkvalitet, matsmältningseffektivitet och likformighet från lot-to-lot smältning.
Höjdpunkter:
  • Positivt kontrollprov– komplext däggdjursproteomprovproteinsmältning (> 15 000 proteiner) från HeLa S3-cellinjen
  • Grundlig tryptisk matsmältning– beredd med både LysC och trypsin för att säkerställa mindre än 10 % tryptiska missade klyvningar
  • Validerad peptidkvalitet– mindre än 10 % metioninoxidation och mindre än 10 % lysinkarbamylering
  • Noggrant testad– Högkvalitativ, konsekvent proteinsmältning garanterad och dokumenterad via partispecifika analyscertifikat
  • Stabil– tillhandahålls i ett stabilt lyofiliserat format
Användningsområden:
  • Kvalitativ LC-bedömning
  • LC/MS standardisering
  • LC/MS metodutveckling
  • TMT™ Reagensmetodutveckling
Produktinformation:
Pierce HeLa Protein Digest Standard är en lyofiliserad tryptisk peptidblandning som kan användas som kvalitetskontrollstandard för vätskekromatografi (LC)-separation, MS-metodutveckling och MS-prestandabenchmarking. Digesten är speciellt framtagen för LC/MS-experiment och innehåller inga salter eller rengöringsmedel. Att använda digest-standarden rutinmässigt före analys av komplexa prover gör det möjligt att övervaka och normalisera LC/MS-prestanda mellan prover och över tid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Reagenstyp Standard
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Protein Digest Standard
Produktlinje Pierce
Utgångsmaterial Peptider
Slutlig produkttyp Peptider
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg MS System prestanda
Kvantitet 20μ g
Form Solid