Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Heptafluorsmörsyra (HFBA), HPLC-kvalitet
Produktkod. 10108263 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10108263 10 x 1 ml Paket med 10
1 options
Produktkod. 10108263 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 53104
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Flaskor och ampuller med 99,5 % ren HFBA (molekylvikt 214,04, CAS 375-22-4), giltiga för användning som jonparningsmedel i omvänd fas peptidseparationer (HPLC).
Thermo Scientific™ Pierce Heptafluorobutyric Acid (HFBA) är tillverkad och testad för att möta strikta specifikationer som säkerställer överlägsen prestanda för användning som jonparningsmedel i omvänd fas peptidseparationer.
Höjdpunkter:
  • Typisk renhet är 99,7% enligt GC; <0,1% vatten
  • Sekvenseringsreagens för klassisk och automatiserad Edman-nedbrytning av peptider och proteiner
  • Densitet: 1,645
  • BP 120 °C
  • Förpackad under kväve i bärnstensfärgade glasampuller eller flaskor
  • Klar, färglös vätska
Beställningsinformation:
X i beställningstabellen indikerar att farliga fraktkostnader tillkommer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Objektets namn Heptafluorsmörsyra (HFBA)
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Form Vätska
Reagenstyp Jonparningsreagens
Kvantitet 10 x 1 ml
Formulering 99,5 % HFBA
Produktlinje Pierce
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Heptafluorobutyric Acid, HPLC Grade, 10 x 1 mL.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P315-Sök omedelbart läkarhjälp.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: heptafluorobutanoicacid