Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Heptafluorsmörsyra (HFBA), HPLC-kvalitet
Produktkod. 11511104 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11511104 10 x 1 ml Paket med 10
1 options
Produktkod. 11511104 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS53104
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Flaskor och ampuller med 99,5 % ren HFBA (molekylvikt 214,04, CAS 375-22-4), giltiga för användning som jonparningsmedel i omvänd fas peptidseparationer (HPLC).
Thermo Scientific™ Pierce Heptafluorobutyric Acid (HFBA) är tillverkad och testad för att möta strikta specifikationer som säkerställer överlägsen prestanda för användning som jonparningsmedel i omvänd fas peptidseparationer.
Höjdpunkter:
  • Typisk renhet är 99,7% enligt GC; <0,1% vatten
  • Sekvenseringsreagens för klassisk och automatiserad Edman-nedbrytning av peptider och proteiner
  • Densitet: 1,645
  • BP 120 °C
  • Förpackad under kväve i bärnstensfärgade glasampuller eller flaskor
  • Klar, färglös vätska
Beställningsinformation:
X i beställningstabellen indikerar att farliga fraktkostnader tillkommer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Objektets namn Heptafluorsmörsyra (HFBA)
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Form Vätska
Reagenstyp Jonparningsreagens
Kvantitet 10 x 1 ml
Formulering 99,5 % HFBA
Produktlinje Pierce