Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Heptafluorosmörsyra (HFBA), sekvenseringsgrad
Produktkod. 11811385 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 11811385
Brand: Thermo Scientific™ 25003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Flaskor och ampuller med 99,5 % ren HFBA (molekylvikt 214,04, CAS 375-22-4), giltiga för användning som jonparningsmedel i omvänd fas peptidseparationer (HPLC).
Thermo Scientific™ Pierce Heptafluorobutyric Acid (HFBA) är tillverkad och testad för att möta strikta specifikationer som säkerställer överlägsen prestanda för användning som jonparningsmedel i omvänd fas peptidseparationer.
Höjdpunkter:
  • Typisk renhet är 99,7% enligt GC; <0,1% vatten
  • Sekvenseringsreagens för klassisk och automatiserad Edman-nedbrytning av peptider och proteiner
  • Densitet: 1,645
  • BP 120 °C
  • Förpackad under kväve i bärnstensfärgade glasampuller eller flaskor
  • Klar, färglös vätska
Beställningsinformation:
X i beställningstabellen indikerar att farliga fraktkostnader tillkommer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Objektets namn Heptafluorsmörsyra (HFBA)
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Form Vätska
Reagenstyp Jonparningsreagens
Kvantitet 100 ml
Formulering 99,5 % HFBA
Produktlinje Pierce
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado