Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoxinborttagningsharts med hög kapacitet
Produktkod. 12311973 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12311973 10 mL 10ml
12321973 100 mL 100ml
12331973 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12311973 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88270
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Ta bort endotoxiner (lipopolysackarider eller LPS) från prover före masspektrometri med hjälp av spin-kolonner av poly(e-lysin)ligand på pärlcellulosa.
Thermo Scientific Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin binder för att minska endotoxinnivåerna i proteinprover med ≥99 % på 1 timme samtidigt som proteinåtervinningen maximeras. Använd denna endotoxinborttagningsresin-slurry för att packa en specialanpassad kolonn som kan återanvändas upp till 10 gånger utan förlust av endotoxinborttagningseffektivitet.
Egenskaper hos högkapacitets endotoxinborttagningsresin:
  • Högkapacitetsbindning—upp till 2 000 000 EU/ml† för att eliminera >99 % av endotoxinerna
  • Hållbar—återanvändning av resin upp till 10 gånger utan prestandaförlust
  • Selektiv—återvinning ≥av 85 % av ditt proteinprov
  • Hög prestanda—uppfyller FDA:s riktlinjer genom att sänka den slutliga EU-koncentrationen till <5 EU/ml
  • Ekonomiska—stora volymrabatter tillgängliga
Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin kombinerar porösa cellulosapärlor och ett FDA-godkänt livsmedelskonserveringsmedel, poly(ε-lysin), som en affinitetsligand för att selektivt binda endotoxiner. Endotoxinnivåerna i proteinprover minskar med ≥99 % på så lite som 1 timme med vårt spin cup-format, och proteinåtervinningen är ≥85 %. Den modifierade polylysinaffinitetsliganden eliminerar toxicitetsbekymmer kopplade till alternativa teknologier med polymixin B-ligander och natriumdeoxycholatbuffertar.
Krävs
Endotoxinfritt vatten
Användningsområden:
Eliminera endotoxiner från protein- eller antikroppsprover före celltransfektion eller djurinjektion
Förekomsten av endotoxiner i biologiskt framställda produkter som framställs för forskning, vaccination eller terapeutiskt bruk är en stor oro på grund av den mångsidiga och potentiellt skadliga biologiska responsen på dessa molekyler. Endotoxinkontaminering i proteiner renade från bakteriekulturer beror på kvarvarande lipopolysackarider (LPS) som härstammar från den yttre cellmembranet hos gramnegativa bakterier såsom E. coli. Endotoxinkontaminerade proteinprover som transfekteras till celler eller injiceras i en djurvärd kan initiera ett starkt immunsvar som resulterar i systemiskt inflammatoriskt responssyndrom (SIRS) och/eller sepsis. Traditionella endotoxinborttagningshartser som använder polymixin B och natriumdeoxykolat för att rensa endotoxiner från ett prov har också de negativa biverkningarna neurotoxicitet och akut njurtubulär nekros.
Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin är en porös cellulosapärla som har ytmodifierats med kovalent fästa polylysinkedjor som har hög affinitet för LPS men saknar toxiciteten hos andra endotoxinbindande molekyler. Med en bindningskapacitet på 2 000 000 EU/ml kan endotoxinnivåerna minskas med 99 % i prover som innehåller initiala endotoxinnivåer på 10 000 EU/ml. Typiska proteinprover bearbetade med High Capacity Endotoxin Removal Resin har en slutlig endotoxinkoncentration under 5 EU/ml. Detta harts erbjuds i slurryformat för specialanpassad packning av endotoxinborttagningskolonner för gravitationsflöde eller flödeshastigheter från 10–15 ml/timme.
† En endotoxinenhet/ml (EU/ml) motsvarar ungefär 0,1 ng endotoxin/ml lösning.
Relaterade produkter
  • Pierce™ Högkapacitets endotoxinborttagningsspinnpelare, 0,25 ml (Kat. Nr. 88273)
  • Pierce™ Högkapacitets endotoxinborttagningskolonner, 0,5 ml (Kat. Nr. 88274)
  • Pierce™ Högkapacitets endotoxinborttagningsspinnkolonner, 1 ml (Kat. Nr. 88276)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formulering Proprietär ligand på pärlfylld cellulosa slurrerad i 20% etanol
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Form Vätska
Produktlinje Pierce
Kvantitet 10 mL
Mål Avlägsnande av endotoxin
Typ Harts
Stationär fas Proprietär ligand
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinity, Proprietary Resin
Kapacitet (metrisk) Up to 2,000,000 EU/mL