Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoxinborttagningsharts med hög kapacitet
Produktkod. p-7184471 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 mL
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
250ml
Produktkod. 12311973
Brand: Thermo Scientific™ 88270
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Ta bort endotoxiner (lipopolysackarider eller LPS) från prover före masspektrometri med hjälp av spin-kolonner av poly(e-lysin)ligand på pärlcellulosa.
Minska endotoxinnivåerna i proteinprover med mer än 99 % på en timme samtidigt som proteinåtervinningen maximeras med Thermo Scientific™ Pierce Endotoxinborttagningsharts med hög kapacitet.
Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin kombinerar porösa cellulosakulor och ett FDA-godkänt konserveringsmedel, poly(epsilon-lysin), som en affinitetsligand för att selektivt binda endotoxiner. Endotoxinnivåerna i proteinprover reduceras med mer än 99 % på så lite som 1 timme med vårt spin cup-format, och proteinåtervinning är≥ 85 %. Den modifierade polylysinaffinitetsliganden eliminerar toxicitetsproblemen förknippade med alternativa teknologier som använder polymixin B-ligander och natriumdeoxicholatbuffertar. Pierce Endotoxinborttagningsharts med hög kapacitet finns tillgänglig som en slurry för att packa en anpassad kolonn som kan återanvändas minst 5 gånger utan förlust av endotoxinavlägsnande effektivitet. Detta harts är också tillgängligt i ett nytt engångsspinnkolonnformat optimerat för olika provvolymer.
Höjdpunkter:
  • Hög kapacitet binder upp till 2 000 000 EU/ml för att eliminera minst 99 % av endotoxiner
  • Hållbar återanvändning av harts upp till 10 gånger utan prestandaförlust
  • Återvinn selektivt minst 85 % av ditt proteinprov
  • Hög prestanda kompatibel med FDA:s riktlinjer genom att reducera slutlig EU-koncentration till mindre än 5 EU/ml
  • Snabbt vårt nya spin cup-format möjliggör endotoxinutarmning inom 1 timme
  • Rena spinnkolonner för engångsbruk undviker korskontaminering av prover
  • Optimerade spinnkoppar är optimerade för olika provvolymer
  • Ekonomiska stora volymrabatter tillgängliga
Krävs
Endotoxinfritt vatten
Rekommenderas för:
Eliminera endotoxiner från protein- eller antikroppsprover före celltransfektion eller djurinjektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) Upp till 2 000 000 EU/ml
Formulering Proprietär ligand på pärlcellulosa uppslammad i 20 % etanol
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Form Vätska
Produktlinje Pierce
Kvantitet 10 mL
Mål Avlägsnande av endotoxin
Typ Harts
Stationär fas Proprietär ligand
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinity, Proprietary Resin