Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoxinavlägsnande med hög kapacitet, 1 mL
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin binder för att minska endotoxinnivåerna i proteinprover med ≥99 % på 1 timme; med detta spinkoppsformat är ≥proteinåtervinningen 85 %.
Egenskaper hos högkapacitets endotoxinborttagningsresin-spinnkolonner:
- Högkapacitetsbindning—upp till 2 000 000 EU/ml† för att eliminera >99 % av endotoxinerna
- Selektiv—återvinning ≥av 85 % av ditt proteinprov
- Hög prestanda—uppfyller FDA:s riktlinjer genom att sänka den slutliga EU-koncentrationen till <5 EU/ml
- Snabbt—möjliggör vårt nya spinnkoppsformat endotoxinutarmning inom en timme
- Rena—engångsspinkolonner undviker korskontaminering av prover
- Optimerade—spinkoppar är optimerade för olika samplingsvolymer
Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin kombinerar porösa cellulosapärlor och ett FDA-godkänt livsmedelskonserveringsmedel, poly(ε-lysin), som en affinitetsligand för att selektivt binda endotoxiner. Den modifierade polylysinaffinitetsliganden eliminerar toxicitetsbekymmer kopplade till alternativa teknologier med polymixin B-ligander och natriumdeoxycholatbuffertar.
Krävs
- Endotoxinfritt vatten
Användningsområden:
- Eliminera endotoxiner från protein- eller antikroppsprover före celltransfektion eller djurinjektion
Förekomsten av endotoxiner i biologiskt framställda produkter som framställs för forskning, vaccination eller terapeutiskt bruk är en stor oro på grund av den mångsidiga och potentiellt skadliga biologiska responsen på dessa molekyler. Endotoxinkontaminering i proteiner renade från bakteriekulturer beror på kvarvarande lipopolysackarider (LPS) som härstammar från den yttre cellmembranet hos gramnegativa bakterier såsom E. coli. Endotoxinkontaminerade proteinprover som transfekteras till celler eller injiceras i en djurvärd kan initiera ett starkt immunsvar som resulterar i systemiskt inflammatoriskt responssyndrom (SIRS) och/eller sepsis. Traditionella endotoxinborttagningshartser som använder polymixin B och natriumdeoxykolat för att rensa endotoxiner från ett prov har också de negativa biverkningarna neurotoxicitet och akut njurtubulär nekros.
Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin är en porös cellulosapärla som har ytmodifierats med kovalent fästa polylysinkedjor som har hög affinitet för LPS men saknar toxiciteten hos andra endotoxinbindande molekyler. Med en bindningskapacitet på 2 000 000 EU/ml kan endotoxinnivåerna minskas med 99 % i prover som innehåller initiala endotoxinnivåer på 10 000 EU/ml. Typiska proteinprover bearbetade med High Capacity Endotoxin Removal Resin har en slutlig endotoxinkoncentration under 5 EU/ml. Detta spin-cup-format är en snabb, engångsmetod för att ta bort endotoxiner från proteinprover på så lite som en timme. Spinkopparna använder batchformat för att binda och ta bort endotoxiner samtidigt som 85 % proteinåtervinning tillåts >.
† En endotoxinenhet/ml (EU/ml) motsvarar ungefär 0,1 ng endotoxin/ml lösning.
Relaterade produkter
- Pierce™ Högkapacitets endotoxinborttagningsresin (Cat. Nr. 88270)
- Pierce™ Högkapacitets endotoxinborttagningsspinnpelare, 0,25 ml (Kat. Nr. 88273)
- Pierce™ Högkapacitets endotoxinborttagningskolonner, 0,5 ml (Kat. Nr. 88274)
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | Centrifugkolonner med 22 ml kapacitet som innehåller 1 ml harts |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande förvara vid 4 °C. |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 5 kolonner |
| Mål | Avlägsnande av endotoxin |
| Typ | Centrifugkolonn |
| Stationär fas | Proprietär ligand |
| Formatera | Centrifugkolonn |
| Kolumntyp | Affinitet, cellulosaharts |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Pierce High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 1 mL
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol