Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoxinavlägsnande med hög kapacitet, 1 mL
Produktkod. p-4531368 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
25 kolonner
5 kolonner
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Produktkod. 12391973
Brand: Thermo Scientific™ 88276
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ta bort endotoxiner (lipopolysackarider eller LPS) från prover före masspektrometri med hjälp av spin-kolonner av poly(e-lysin)ligand på pärlcellulosa.
Minska endotoxinnivåerna i proteinprover med mer än 99 % på en timme samtidigt som proteinåtervinningen maximeras med Thermo Scientific™ Pierce Endotoxinborttagningsharts med hög kapacitet.
Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin kombinerar porösa cellulosakulor och ett FDA-godkänt konserveringsmedel, poly(epsilon-lysin), som en affinitetsligand för att selektivt binda endotoxiner. Endotoxinnivåerna i proteinprover reduceras med mer än 99 % på så lite som 1 timme med vårt spin cup-format, och proteinåtervinning är≥ 85 %. Den modifierade polylysinaffinitetsliganden eliminerar toxicitetsproblemen förknippade med alternativa teknologier som använder polymixin B-ligander och natriumdeoxicholatbuffertar. Pierce Endotoxinborttagningsharts med hög kapacitet finns tillgänglig som en slurry för att packa en anpassad kolonn som kan återanvändas minst 5 gånger utan förlust av endotoxinavlägsnande effektivitet. Detta harts är också tillgängligt i ett nytt engångsspinnkolonnformat optimerat för olika provvolymer.
Höjdpunkter:
  • Hög kapacitet binder upp till 2 000 000 EU/ml för att eliminera minst 99 % av endotoxiner
  • Hållbar återanvändning av harts upp till 10 gånger utan prestandaförlust
  • Återvinn selektivt minst 85 % av ditt proteinprov
  • Hög prestanda kompatibel med FDA:s riktlinjer genom att reducera slutlig EU-koncentration till mindre än 5 EU/ml
  • Snabbt vårt nya spin cup-format möjliggör endotoxinutarmning inom 1 timme
  • Rena spinnkolonner för engångsbruk undviker korskontaminering av prover
  • Optimerade spinnkoppar är optimerade för olika provvolymer
  • Ekonomiska stora volymrabatter tillgängliga
Krävs
Endotoxinfritt vatten
Rekommenderas för:
Eliminera endotoxiner från protein- eller antikroppsprover före celltransfektion eller djurinjektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) Upp till 2 000 000 EU/ml
Formulering 22 mL kapacitet centrifugkolonner innehållande 1 mL harts
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Form Vätska
Produktlinje Pierce
Kvantitet 5 kolonner
Mål Avlägsnande av endotoxin
Typ Centrifugkolonn
Stationär fas Proprietär ligand
Formatera Centrifugkolonn
Kolumntyp Affinitet, cellulosaharts
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 1 mL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol