Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoxinavlägsnande med hög kapacitet, 0,5 ml
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Minska endotoxinnivåerna i proteinprover med mer än 99 % på en timme samtidigt som proteinåtervinningen maximeras med Thermo Scientific™ Pierce Endotoxinborttagningsharts med hög kapacitet.
Höjdpunkter:
Hög kapacitet binder upp till 2 000 000 EU/ml för att eliminera minst 99 % av endotoxiner
Hållbar återanvändning av harts upp till 10 gånger utan prestandaförlust
Återvinn selektivt minst 85 % av ditt proteinprov
Hög prestanda kompatibel med FDA:s riktlinjer genom att reducera slutlig EU-koncentration till mindre än 5 EU/ml
Snabbt vårt nya spin cup-format möjliggör endotoxinutarmning inom 1 timme
Rena spinnkolonner för engångsbruk undviker korskontaminering av prover
Optimerade spinnkoppar är optimerade för olika provvolymer
Ekonomiska stora volymrabatter tillgängliga
Krävs
Endotoxinfritt vatten
Rekommenderas för:
Eliminera endotoxiner från protein- eller antikroppsprover före celltransfektion eller djurinjektion
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | 8 ml kapacitet centrifugkolonner innehållande 0,5 ml harts |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande förvara vid 4 °C. |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 25 kolonner |
| Mål | Avlägsnande av endotoxin |
| Typ | Centrifugkolonn |
| Stationär fas | Proprietär ligand |
| Formatera | Centrifugkolonn |
| Kolumntyp | Affinitet, cellulosaharts |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Pierce High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 0.5 mL
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol