Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoxinavlägsnande med hög kapacitet, 0,5 ml
Produktkod. 12351973 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 kolonner
5 kolonner
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12351973 5 kolonner Paket med 5
12201902 25 kolonner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12351973 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88274
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Ta bort endotoxiner (lipopolysackarider eller LPS) från prover före masspektrometri med hjälp av spin-kolonner av poly(e-lysin)ligand på pärlcellulosa.
Minska endotoxinnivåerna i proteinprover med mer än 99 % på en timme samtidigt som proteinåtervinningen maximeras med Thermo Scientific™ Pierce Endotoxinborttagningsharts med hög kapacitet.
Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin kombinerar porösa cellulosakulor och ett FDA-godkänt konserveringsmedel, poly(epsilon-lysin), som en affinitetsligand för att selektivt binda endotoxiner. Endotoxinnivåerna i proteinprover reduceras med mer än 99 % på så lite som 1 timme med vårt spin cup-format, och proteinåtervinning är≥ 85 %. Den modifierade polylysinaffinitetsliganden eliminerar toxicitetsproblemen förknippade med alternativa teknologier som använder polymixin B-ligander och natriumdeoxicholatbuffertar. Pierce Endotoxinborttagningsharts med hög kapacitet finns tillgänglig som en slurry för att packa en anpassad kolonn som kan återanvändas minst 5 gånger utan förlust av endotoxinavlägsnande effektivitet. Detta harts är också tillgängligt i ett nytt engångsspinnkolonnformat optimerat för olika provvolymer.
Höjdpunkter:
  • Hög kapacitet binder upp till 2 000 000 EU/ml för att eliminera minst 99 % av endotoxiner
  • Hållbar återanvändning av harts upp till 10 gånger utan prestandaförlust
  • Återvinn selektivt minst 85 % av ditt proteinprov
  • Hög prestanda kompatibel med FDA:s riktlinjer genom att reducera slutlig EU-koncentration till mindre än 5 EU/ml
  • Snabbt vårt nya spin cup-format möjliggör endotoxinutarmning inom 1 timme
  • Rena spinnkolonner för engångsbruk undviker korskontaminering av prover
  • Optimerade spinnkoppar är optimerade för olika provvolymer
  • Ekonomiska stora volymrabatter tillgängliga
Krävs
Endotoxinfritt vatten
Rekommenderas för:
Eliminera endotoxiner från protein- eller antikroppsprover före celltransfektion eller djurinjektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulering 8 ml kapacitet centrifugkolonner innehållande 0,5 ml harts
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Form Vätska
Produktlinje Pierce
Kvantitet 5 kolonner
Mål Avlägsnande av endotoxin
Typ Centrifugkolonn
Stationär fas Proprietär ligand
Formatera Centrifugkolonn
Kolumntyp Affinitet, cellulosaharts
Kapacitet (metrisk) Up to 2,000,000 EU/mL