Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Ni-IMAC MagBeads med hög kapacitet, EDTA-kompatibla
Produktkod. 17113269 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
1.25ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17113269 1 mL -
17134759 1 mL -
17123269 5 mL 1.25ml
17133269 25 mL -
17143269 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17113269 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A50588
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pierce EDTA-kompatibla Ni-IMAC MagBeads med hög kapacitet är designade för rening av överuttryckta His-märkta proteiner från cellodlingsmedia.
Pierce high-capacity EDTA-compatible Ni-IMAC MagBeads are designed for purification of over-expressed His-tagged proteins from cell culture media. The beads have high binding capacity (up to 80 mg of protein per mL of settled beads) and can tolerate the high EDTA and reducing agent concentrations that are used to inhibit metalloproteases and stabilize sensitive intracellular proteins.
Genomborra EDTA-kompatibla Ni-IMAC MagBeads med hög kapacitet har hög bindningskapacitet (upp till 80 mg protein per ml sedimenterade pärlor) och kan tolerera de höga EDTA- och reduktionsmedelskoncentrationer som används för att hämma metalloproteaser och stabilisera känsliga intracellulära proteiner.
Funktioner hos de högkapacitets EDTA-kompatibla Ni-IMAC MagBeads inkluderar:
  • Chelator stabil —stabil i buffert innehållande 20 mM EDTA och DTT
  • Kompatibel med rening av överuttryckta, utsöndrade proteiner i cellodlingsmedia (t.ex. Expi293 , ExpiCHO , och ExpiSf uttryckssystem)
  • Exceptionell hög proteinbindningskapacitet —upp till 80 mg/ml sedimenterade pärlor
  • Högpresterande —icke-aggregerande, superparamagnetiska mikropartiklar ger exceptionell prestanda med manuella och automatiserade HTS-tillämpningar (t.ex. Thermo Scientific KingFisher-instrument)
Pierce EDTA-kompatibla Ni-IMAC MagBeads med hög kapacitet består av tvärbundna agarospärlor inbäddade med magnetit. Densiteten hos liganden på den magnetiska agarospärlan resulterar i en bindningskapacitet som liknar eller bättre än traditionella agaroshartser med de extra fördelarna att de har magnetiska egenskaper och är EDTA-kompatibla. MagBeads är ett värdefullt verktyg för småskalig rening av flera His-märkta proteiner och för att undersöka uttryck och reningsförhållanden som ska användas i större reningar.
Pierce EDTA-kompatibla Ni-IMAC MagBeads med hög kapacitet är optimerade för användning med magnetiska plattformar med hög genomströmning, såsom KingFisher 96 och KingFisher Flex magnetiska partikelprocessorer, men pärlorna är också kompatibla med enkla bänkreningsapplikationer med ett lämpligt magnetstativ. Automatiserade instrument är emellertid särskilt användbara för rening med högre genomströmning och screening av reningsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 0.25 mL
Bindande kapacitet Up to 80 mg of 6 xHis-tagged protein / mL of settled magnetic beads
Kapacitet (metrisk) 1 mL
Bindande egendom Chelator Stable
Koncentration Slurry: 25%
Matris Magnetic Agarose
pH-intervall 2 to 14 pH stability
Innehåll och lagring 1 mL of 25% suspension. Store at 2–8°C.
Frakt skick Wet Ice
Partikelstorlek 30 μm
Form Liquid Suspension
Produktlinje Pierce
Kvantitet 1 mL
Typ Magnetic Affinity Bead
Kolumntyp Bottle