Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Ni-IMAC MagBeads med hög kapacitet, EDTA-kompatibla
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Pierce högkapacitets EDTA-kompatibla Ni-IMAC MagBeads är utformade för rening av överuttryckta His-märkta proteiner från cellkulturmedier. Kulorna har hög bindningskapacitet (upp till 80 mg protein per ml sedimenterade kulor) och kan tolerera höga EDTA- och reduktionskoncentrationer som används för att hämma metalloproteaser och stabilisera känsliga intracellulära proteiner.
Genomborra EDTA-kompatibla Ni-IMAC MagBeads med hög kapacitet har hög bindningskapacitet (upp till 80 mg protein per ml sedimenterade pärlor) och kan tolerera de höga EDTA- och reduktionsmedelskoncentrationer som används för att hämma metalloproteaser och stabilisera känsliga intracellulära proteiner.
Funktioner hos de högkapacitets EDTA-kompatibla Ni-IMAC MagBeads inkluderar:
- Chelator stabil —stabil i buffert innehållande 20 mM EDTA och DTT
- Kompatibel med rening av överuttryckta, utsöndrade proteiner i cellodlingsmedia (t.ex. Expi293 , ExpiCHO , och ExpiSf uttryckssystem)
- Exceptionell hög proteinbindningskapacitet —upp till 80 mg/ml sedimenterade pärlor
- Högpresterande —icke-aggregerande, superparamagnetiska mikropartiklar ger exceptionell prestanda med manuella och automatiserade HTS-tillämpningar (t.ex. Thermo Scientific KingFisher-instrument)
Pierce EDTA-kompatibla Ni-IMAC MagBeads med hög kapacitet består av tvärbundna agarospärlor inbäddade med magnetit. Densiteten hos liganden på den magnetiska agarospärlan resulterar i en bindningskapacitet som liknar eller bättre än traditionella agaroshartser med de extra fördelarna att de har magnetiska egenskaper och är EDTA-kompatibla. MagBeads är ett värdefullt verktyg för småskalig rening av flera His-märkta proteiner och för att undersöka uttryck och reningsförhållanden som ska användas i större reningar.
Pierce EDTA-kompatibla Ni-IMAC MagBeads med hög kapacitet är optimerade för användning med magnetiska plattformar med hög genomströmning, såsom KingFisher 96 och KingFisher Flex magnetiska partikelprocessorer, men pärlorna är också kompatibla med enkla bänkreningsapplikationer med ett lämpligt magnetstativ. Automatiserade instrument är emellertid särskilt användbara för rening med högre genomströmning och screening av reningsförhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 1.25 mL |
| Bindande egendom | Chelator Stable |
| Koncentration | Slurry: 25% |
| Matris | Magnetisk agaros |
| pH-intervall | 2 till 14 pH-stabilitet |
| Innehåll och lagring | 5 ml 25 % suspension. Förvara vid 2 –8 °C. |
| Frakt skick | Våt is |
| Partikelstorlek | 30μ m |
| Form | Flytande suspension |
| Produktlinje | Pierce |
| Visa mer |