Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Högkapacitets EDTA-kompatibel Ni-IMAC-resin
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Pierce High-Capacity EDTA-Compatible Ni-IMAC Resin är utformat för rening av överuttryckta His-märkta proteiner från cellkulturmedier. Matrisen är en 6 % korslänkad agaros med optimala egenskaper för batch-, kolumnbaserade och forsknings-/pilotskala FPLC kolonnrening. Hartset har hög bindningskapacitet (upp till 80 mg protein per ml harts) och kan tolerera höga koncentrationer av EDTA och reducerande medel som används för att hämma metalloproteaser och stabilisera känsliga intracellulära proteiner.
Egenskaper hos Pierce högkapacitets EDTA-kompatibel Ni-IMAC-resin
- Kelatorstabil—användning upp till 20 mM EDTA och DTT utan prestandaförlust
- Mångsidig—renar både överuttryckta och sekreterade proteiner i cellkulturmedier (t.ex. Expi293, ExpiCHO, och ExpiSf expressionssystem)
- Hög bindningskapacitet— >80 mg/ml bindningskapacitet för His-märkta rekombinanta proteiner
- Återanvändbara—lösa resin- och spinnkolonneformat kan regenereras upp till 10 gånger med standard CIP-protokollet (ej tillämpligt på 96-brunnsplattor)
- Flexibelt— tillgängligt i flera format, inklusive bulk-lösresin, spinnkolonner och 96-brunns spinnplattor
EDTA och reduktionsmedel som DTT och TCEP påverkar prestandan hos Ni-IMAC-stöd negativt genom att ta bort metallen. På grund av sin chelatorstabilitetsegenskap (EDTA-tolerant) är Pierce High-Capacity EDTA-Compatible Ni-IMAC Resin särskilt lämpad för rening av uttryckta His-märkta proteiner som utsöndras i cellkulturmedier eller intracellulära His-märkta proteiner som behöver närvaro av EDTA för att bibehålla stabilitet och funktion. I båda fallen kan stora mängder prover renas utan att Ni-metallen tas bort från stödet, vilket ger konsekventa högkapacitetsavkastningar.
Tillgängliga format
- Resin-slurryer—på 20 ml, 100 ml, 500 ml och 1 L 50% slurry i 20% etanol
- Spinkolonner—10 ml spinkolonner innehållande 1 ml sedimenterad harts, tillförda som 5 ml 20% slurry
- 96-brunns spinnplattor—96-brunnar spinnplattor med 50 μl sedimenterad harts, levererad som 250 μl 20% slurry
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande egendom | Chelator Stable |
| Matris | 6% tvärbunden agaros |
| Innehåll och lagring | 10 mL sedimenterat harts, levereras som 20 mL 50 % uppslamning. Förvara vid 2 –8 °C. |
| Frakt skick | Våt is |
| Partikelstorlek | 50 till 80μ m |
| Form | Flytande suspension |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 10 mL |
| Typ | Harts |
| Kolumntyp | Flaska |
| Visa mer |