Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A Spin Plate för IgG-screening
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Protein A Plus Agarose är ett mångsidigt, högpresterande affinitetsharts för antikroppsrening som finns tillgängligt som agarospärlor på flaska, förpackade spinnkolonner, 96-brunnars filterplattor och kompletta IgG-reningssatser.
Pierce Protein A Plus Agarose består av renat nativt protein A som har immobiliserats kovalent vid hög densitet på högkvalitativ korsbunden 6% pärlpärlad agaros (CL-6B). Bland de många tillgängliga formerna av immobiliserad Protein A-affinitetsresin erbjuder denna främsta variant den mest mångsidiga kombinationen av kromatografiska egenskaper för hög avkastning och hög renhet av hela IgG från däggdjursserumprover. Agarospärlorna har fysiska och kemiska egenskaper som är lämpliga för många affinitetsreningssystem. Därför erbjuds Pierce Protein A Plus Agarose i flera bekväma förpackningsformat, inklusive flaskade resin-slurries, tre storlekar av spin-kolonner, kompletta reningskit, två storlekar av FPLC-klara kromatografipatroner och 96-brunns filterplattor.
Protein A är ett bakteriehärlett protein som binder med hög affinitet och specificitet till Fc-delen av antikroppar, särskilt de i IgG-klassen. Jämfört med sitt alternativ (Protein G) ger Protein A den högsta bindningskapaciteten för underklasser av IgG från kaniner, grisar, hundar och katter. Protein A har också högre bindningskapacitet för mänskligt IgG, förutom IgG3, som det binder svagt. Protein A binder svagt till musens IgG1 och rekommenderas inte för de flesta tillämpningar med den antikroppsisotypen.
Höjdpunkter:
- Native Protein A – immobiliserad protein A är idealiskt för polyklonal IgG-rening från serum från människor, kaniner, grisar, hundar eller katter
- Stöd för agarosharts – är korslänkad 6% pärlpärlad agarose (CL-6B), den mest populära hartsen för metoder för proteinaffinitetsrening
- Inert och stabil – överlägsen tillverkningsmetod immobiliserar Protein A genom laddningsfria, lakresistenta kovalenta bindningar, vilket resulterar i låg ospecifik bindning och möjliggör flera användningar utan minskad avkastning
- Högkapacitets – “Plus-varianten” av Pierce Protein A Agarose har en tät mängd immobiliserad protein A, vilket ger en bindningskapacitet över 34 mg humant IgG/ml-harts (ca 16 till 17 mg mus IgG/ml harts).
- Flera format – kan välja mellan flaskade resin-slurries, centrifugklara kolonner, kompletta reningskit, två storlekar av FPLC-klara kromatografipatroner och 96-brunns filterplattor
Egenskaper hos korslänkad 6% pärlpärlad agaros (CL-6B):
- Stöd-pH-stabilitet: 2 till 14 (kortvarigt); 3 till 13 (långvarigt)
- Genomsnittlig partikelstorlek: 45 till 165 mikron
- Exklusionsgräns: 10 000 till 4 000 000 dalton
- Maximal volymflöde: cirka 1 ml/minut (för kolonnen med 1 cm diameter)
- Maximal linjär hastighet: 30 cm per timme
- Maximalt tryck: mindre än 25 psi (1,5 bar), definierat som det maximala tryckfallet över en kolonn som hartset klarar (Observera: Det angivna mättrycket för en vätskekromatografiapparat kan mäta det totala systemtrycket snarare än tryckfallet över kolonnen.)
Tillgängliga format:
- Resin-slurries: 1 ml, 5 ml, 25 ml flaskor
- Spinnkolonner: 0,2 ml (mikrocentrifug), 1 ml, 5 ml kolonner
- Reningskit: kompletta kit i alla tre kolumnstorlekar
- Kromatografipatroner – kompatibla med automatiserade vätskekromatografisystem och med sprutbearbetning
- 96-brunns spinnplattor: Fördoserade 96-brunnsfilterplattor, kompatibla med centrifugering och vakuummanifoldsystem för manuell eller automatiserad rening. Plattorna möjliggör snabb, konsekvent brunn-till-brunn och platt-till-platt-reproducerbarhet för småskaliga, höggenomströmningsseparationer
- Bulk och Custom: berätta gärna om dina behov för bulk Pierce Protein A Plus Agarose
Innehåller:
Reningskit innehåller Protein A Plus Spin-kolonner, bindningsbuffert, eluationsbuffert och neutraliseringsbuffert
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Spin Plate |
| Produktlinje | Pierce |
| Kolumntyp | Agarose Resin, Affinity |
| Formatera | 96-well Filter Plate |
| Stationär fas | Protein A |
| Reningsmål | IgG Antibodies |
| Beskrivning | Pierce Protein A Spin Plate for IgG Screening |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store at 4°C |
| Kvantitet | 1 Plate |