Läs mer
Thermo Scientific™ NAb™ Protein A Plus Spin Columns, 0,2 mL
Produktkod. 11804171 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 kolumner
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11804171 10 kolumner Paket med 10
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11804171 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 89952
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Affinitetsrena antikroppar (IgG) med tätt immobiliserat protein A som erbjuds i flaskor, spinnkolonner, filterplattor och kompletta reningssatser.
Thermo Scientific™ Pierce Protein A Plus Agarose är ett mångsidigt, högpresterande affinitetsharts för antikroppsrening som finns tillgängligt som agarospärlor på flaska, förpackade spinnkolonner, 96-brunnars filterplattor och kompletta IgG-reningssatser.
Pierce Protein A Plus Agarose består av renat naturligt protein A som har immobiliserats kovalent med hög densitet på högkvalitativ tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B). Bland de många tillgängliga formerna av immobiliserat protein A-affinitetsharts ger denna premiärvariant den mest mångsidiga kombinationen av kromatografiska egenskaper för högt utbyte och hög renhet av hel IgG från serumprover från däggdjur. Agarospärlorna har fysikaliska och kemiska egenskaper som är lämpliga för många affinitetsreningssystem. Följaktligen erbjuds Pierce Protein A Plus Agarose i flera bekväma förpackningsformat, inklusive flaska hartsuppslamningar, tre storlekar av spinnkolonner, kompletta reningssatser, två storlekar av FPLC-färdiga kromatografipatroner och 96-brunnars filterplattor.
Protein A är ett bakteriehärlett protein som binder med hög affinitet och specificitet till Fc-delen av antikroppar, särskilt de av IgG-klassen. Jämfört med dess alternativ (Protein G) ger Protein A den högsta bindningskapaciteten för underklasser av IgG från kaniner, grisar, hundar och katter. Protein A har också högre bindningskapacitet för humant IgG, förutom IgG3, som det binder svagt. Protein A binder svagt till mus IgG1 och rekommenderas inte för de flesta applikationer med den antikroppsisotypen.
Höjdpunkter:
  • Nativt protein A– immobiliserat protein A är idealiskt för polyklonal IgG-rening från serum från människa, kanin, gris, hund eller katt
  • Agarosharts– stödet är tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B), det mest populära hartset för reningsmetoder för proteinaffinitet
  • Inert och stabil– överlägsen tillverkningsmetod immobiliserar protein A genom laddningsfria, lakresistenta kovalenta bindningar, vilket resulterar i låg ospecifik bindning och möjliggör flera användningsområden utan minskad avkastning
  • Hög kapacitet–“ Plus” olika Pierce Protein A Agarose har en tät belastning av immobiliserat protein A, vilket ger en bindningskapacitet större än 34 mg humant IgG/mL harts (ca 16 till 17 mg mus IgG/ml harts)
  • Flera format– välj bland flaska hartsuppslamningar, centrifugfärdiga kolonner, kompletta reningssatser, två storlekar av FPLC-färdiga kromatografipatroner och 96-brunnars filterplattor
Egenskaper för tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B):
  • Stöd pH-stabilitet: 2 till 14 (kortvarig); 3 till 13 (lång sikt)
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 45 till 165 mikron
  • Uteslutningsgräns: 10 000 till 4 000 000 dalton
  • Maximal volymflöde: ca. 1 ml/minut (för kolonn med en diameter på 1 cm)
  • Maximal linjär hastighet: 30 cm per timme
  • Maximalt tryck: mindre än 25 psi (1,5 bar), definierat som det maximala tryckfallet över en kolonn som hartset kan motstå (Obs: Det angivna manometertrycket för en vätskekromatografiapparat kan mäta det totala systemtrycket snarare än tryckfallet över kolonnen.)
Tillgängliga format:
  • Hartsuppslamningar: 1 mL, 5 mL, 25 mL flaskor
  • Spin-kolonner: 0,2 mL (mikrocentrifug), 1 mL, 5 mL kolonner
  • Reningssatser: kompletta kit i alla tre kolumnstorlekarna
  • Kromatografipatroner - kompatibla med automatiserade vätskekromatografisystem och med sprutbehandling
  • 96-brunnars spinnplattor: fördispenserade 96-brunnars filterplattor, kompatibla med centrifugerings- och vakuumgrenrörssystem för manuell eller automatiserad rening. Plattorna möjliggör snabb, konsekvent reproducerbarhet från brunn till brunn och platt-till-platta för småskaliga separationer med hög genomströmning
  • Bulk och Custom: låt oss veta dina behov av bulk Pierce Protein A Plus Agarose
Innehåller:
Reningssatser innehåller Protein A Plus Spin Columns, bindningsbuffert, elueringsbuffert och neutraliseringsbuffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Spinnkolonn
Produktlinje NAb
Kolumntyp Agarose Resin, Affinity
Formatera Mikrocentrifugspindel
Stationär fas Protein A
Reningsmål IgG-antikroppar
Beskrivning NAb Protein A Plus Spin Columns, 0,2mL
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagra kolumner vid 4 °C
Kvantitet 10 kolumner