Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Plus UltraLink™ Harts
Produktkod. 11869400 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mL
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11869400 2 mL 2ml
1 options
Produktkod. 11869400 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 53135
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Extremt hållbart polyakrylamidstöd med tätt immobiliserat, rekombinant protein A/G för exceptionell IgG-rening.
Thermo Scientific™ Pierce Protein A/G Plus UltraLink Harts är en extremt hållbar pärlformad polyakrylamidbärare till vilken rekombinant protein A/G har immobiliserats med hög densitet för användning i IgG-reningsmetoder.
Protein A/G Plus UltraLink Harts används för högkapacitetsbindning och rening av IgG i gravitationsflödes-, spin-kolonn- eller medeltryckskromatografimetoder. Protein A/G är ett rekombinant fusionsprotein som består av de antikroppsbindande domänerna av Protein A och Protein G, vilket möjliggör antikroppsrening från serumprover av en mängd olika arter.
UltraLink Harts är ett azlaktonaktiverat polyakrylamidstöd som är hydrofilt, laddningsfritt, högkapacitet, starkt tvärbundet, styvt och poröst. Detta stöd är särskilt användbart för mediumtryckstekniker när man använder stora provvolymer som kräver snabbflödestekniker (FPLC ) och storskaliga applikationer. Till skillnad från typiska pärlformade agarosstöd, UltraLink Stödet krossas eller kollapsar inte när det utsätts för höga flödeshastigheter som resulterar i tryck som överstiger 25psi.
Höjdpunkter:
  • Immobiliserat protein A/G– kombinerar den IgG-bindande domänen av både protein A och protein G, vilket möjliggör rening av många IgG-subklasser och arter
  • Hög kapacitet–“ Plus” sorten har en tät belastning av immobiliserat protein A/G, vilket ger en bindningskapacitet på minst 28 mg humant IgG per milliliter harts
  • UltraLink Harts– akrylamidbaserat stöd ger ett alternativ till tvärbundna pärlformade agarosstöd för medeltrycksapplikationer
Egenskaper av Thermo Scientific UltraLink Harts:
  • Stöd pH-stabilitet: 1 till 13
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 50 till 80 mikron
  • Uteslutningsgräns: större än 2 000 000 dalton
  • Genomsnittlig yta: större än 250m 2 per gram pärlor
  • Genomsnittlig porvolym: större än 1,2 ml per gram pärlor (> 60 % av pärlvolymen)
  • Porstorlek: 500 till 1000 ångström (50 till 100 nm)
  • Maximal linjär hastighet: 3000 cm per timme
  • Maximalt tryck: 100psi (6,9 bar), definierat som det maximala tryckfallet över en kolonn som hartset kan motstå (Obs: Det angivna manometertrycket för en vätskekromatografiapparat kan mäta det totala systemtrycket snarare än tryckfallet över kolonnen.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Harts
Produktlinje Pierce, UltraLink
Kolumntyp UltraLink Affinitetsharts
Formatera Bottle
Stationär fas Protein A/G
Reningsmål IgG Antibodies
Innehåll och lagring Upon receipt store resin at 4°C. Product is shipped at ambient temperature.
Kvantitet 2 mL