Description
Thermo Scientific™ Pierce Protein G Plus Agarose är ett agarosharts med hög kapacitet av protein G pärlformigt agarosharts för användning i en mängd olika antikroppsaffinitetsreningsmetoder.
Pierce Protein G Plus Agarose består av rekombinant Protein G som har immobiliserats kovalent med hög densitet på högkvalitativ tvärbunden 6% pärlformad agaros (CL-6B). Hartset är effektivt för affinitetsrening av IgG från serum och andra vätskor från många däggdjursarter. Protein G är särskilt väl lämpat för användning med musantikroppar (inklusive mus IgG1) förutom de flesta IgG-isotyper från prover från människor, get och får.
Höjdpunkter:
- Protein G– immobiliserat protein G är idealiskt för polyklonal IgG-rening från mus-, människa-, ko-, get- och fårserum, inklusive human IgG3 och mus IgG1 isotyper
- Agarosharts– stödet är tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B), det mest populära hartset för reningsmetoder för proteinaffinitet
- Inert och stabil– överlägsen tillverkningsmetod immobiliserar protein G genom laddningsfria, lakresistenta kovalenta bindningar, vilket resulterar i låg ospecifik bindning och möjliggör flera användningsområden utan minskad avkastning
- Hög kapacitet–“ Plus” olika Pierce Protein G Agarose har en tät belastning av immobiliserat protein G, vilket ger en bindningskapacitet större än 20 mg humant IgG/ml harts
Egenskaper för tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B):
- Stöd pH-stabilitet: 2 till 14 (kortvarig); 3 till 13 (långsiktigt)
- Genomsnittlig partikelstorlek: 45 till 165 mikron
- Uteslutningsgräns: 10 000 till 4 000 000 dalton
- Maximal volymflöde: ca. 1 ml/minut (för kolonn med en diameter på 1 cm)
- Maximal linjär hastighet: 30 cm per timme
- Maximalt tryck: mindre än 25 psi (1,5 bar), definierat som det maximala tryckfallet över en kolonn som hartset kan motstå (Obs: Det angivna manometertrycket för en vätskekromatografiapparat kan mäta det totala systemtrycket snarare än tryckfallet över kolonnen.)
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Agarose |
| Produktlinje | Pierce |
| Kolumntyp | Agarose Resin, Affinity |
| Formatera | Bottle |
| Stationär fas | Protein G |
| Reningsmål | IgG Antibodies |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store product at 4°C. Product is shipped at ambient temperature. |
| Kvantitet | 2 mL |