Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G Plus agaros
Produktkod. 11871325 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
2ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11871325 10 mL 10ml
10220014 2 mL 2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11871325 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22852
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Rekombinant agarosharts med hög kapacitet av protein G-pärlform för en mängd olika antikroppsaffinitetsreningsmetoder.
Thermo Scientific™ Pierce Protein G Plus Agarose är ett agarosharts med hög kapacitet av protein G pärlformigt agarosharts för användning i en mängd olika antikroppsaffinitetsreningsmetoder.
Pierce Protein G Plus Agarose består av rekombinant Protein G som har immobiliserats kovalent med hög densitet på högkvalitativ tvärbunden 6% pärlformad agaros (CL-6B). Hartset är effektivt för affinitetsrening av IgG från serum och andra vätskor från många däggdjursarter. Protein G är särskilt väl lämpat för användning med musantikroppar (inklusive mus IgG1) förutom de flesta IgG-isotyper från prover från människor, get och får.
Höjdpunkter:
  • Protein G– immobiliserat protein G är idealiskt för polyklonal IgG-rening från mus-, människa-, ko-, get- och fårserum, inklusive human IgG3 och mus IgG1 isotyper
  • Agarosharts– stödet är tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B), det mest populära hartset för reningsmetoder för proteinaffinitet
  • Inert och stabil– överlägsen tillverkningsmetod immobiliserar protein G genom laddningsfria, lakresistenta kovalenta bindningar, vilket resulterar i låg ospecifik bindning och möjliggör flera användningsområden utan minskad avkastning
  • Hög kapacitet–“ Plus” olika Pierce Protein G Agarose har en tät belastning av immobiliserat protein G, vilket ger en bindningskapacitet större än 20 mg humant IgG/ml harts
Egenskaper för tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B):
  • Stöd pH-stabilitet: 2 till 14 (kortvarig); 3 till 13 (långsiktigt)
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 45 till 165 mikron
  • Uteslutningsgräns: 10 000 till 4 000 000 dalton
  • Maximal volymflöde: ca. 1 ml/minut (för kolonn med en diameter på 1 cm)
  • Maximal linjär hastighet: 30 cm per timme
  • Maximalt tryck: mindre än 25 psi (1,5 bar), definierat som det maximala tryckfallet över en kolonn som hartset kan motstå (Obs: Det angivna manometertrycket för en vätskekromatografiapparat kan mäta det totala systemtrycket snarare än tryckfallet över kolonnen.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Agarose
Produktlinje Pierce
Kolumntyp Agarose Resin, Affinity
Formatera Bottle
Stationär fas Protein G
Reningsmål IgG Antibodies
Innehåll och lagring Upon receipt store product at 4°C. Product is shipped at ambient temperature.
Kvantitet 10 mL