Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein L Plus agaros
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Utför en mängd olika antikroppsaffinitetsreningsmetoder med Thermo Scientific™ Pierce High-Capacity Protein L Agarose, ett högkapacitets Protein L agarosharts.
Höjdpunkter:
Protein L– immobiliserat protein L är idealiskt för selektiv rening av humana och musantikroppar som har lätta kappa-kedjor
Agarosharts– stödet är tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B), det mest populära hartset för reningsmetoder för proteinaffinitet
Inert och stabil– överlägsen tillverkningsmetod immobiliserar protein L genom laddningsfria, lakresistenta kovalenta bindningar, vilket resulterar i låg ospecifik bindning och möjliggör flera användningar utan minskning av utbytet
Hög kapacitet–“ Plus” olika Pierce Protein L Agarose har en tät belastning av immobiliserat Protein L, vilket ger en bindningskapacitet på 10 till 20 mg humant IgG/ml harts
Egenskaper för tvärbunden 6 % pärlformad agaros (CL-6B):
- Stöd pH-stabilitet: 2 till 14 (kortvarig); 3 till 13 (långsiktigt)
- Genomsnittlig partikelstorlek: 45 till 165 mikron
- Uteslutningsgräns: 10 000 till 4 000 000 dalton
- Maximal linjär hastighet: 30 cm per timme
- Maximalt tryck: mindre än 25 psi (1,5 bar), definierat som det maximala tryckfallet över en kolonn som hartset kan motstå (Obs: Det angivna manometertrycket för en vätskekromatografiapparat kan snarare mäta det totala systemtrycket
- än tryckfallet över kolonnen.)
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Pierce™ |
| Kolumntyp | Agarose Resin, Affinity |
| Formatera | Bottle |
| Stationär fas | Protein L |
| Reningsmål | Ig Antibodies |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store product at 4°C to 8°C. Product is shipped at ambient temperature. |
| Kvantitet | 2 mL |