Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidinagaros med hög kapacitet
Produktkod. 10733315 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
2ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10733315 5 mL -
10302384 2 mL 2ml
11886764 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10733315 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20359
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Bind biotinylerade proteiner och andra ligander med ett brett urval av högkvalitativa agaros- och akrylamidpärlor och kolonner av rekombinant streptavidin-biotinbindande protein.
Pierce Streptavidin Agarose och UltraLink Hartser tillhandahåller immobiliserat streptavidin biotinbindande protein i olika hartsformat, bindningskapacitet och förpackningsstorlekar för att passa nästan alla immunoutfällnings- eller affinitetsreningsprocedur som involverar biotinylerade molekyler. Produkterna använder en rekombinant form av streptavidin med en massa på 53 kDa och en nästan neutral pl. Hartserna framställs genom kovalent koppling av streptavidin till den porösa agarosen eller UltraLink Biostöd med effektiv och stabil kemi, vilket resulterar i Streptavidin Agarose och UltraLink Hartser som är laktåliga och stabila vid pH 2-11. Produkterna är utmärkta val för en mängd olika små eller storskaliga affinitetsreningsapplikationer som involverar biotinylerade makromolekyler, inklusive separation av biotinylerade molekyler från prover och immunoutfällning av antigener med hjälp av biotinmärkta antikroppar.
Höjdpunkter:
  • Beprövad kopplingskemi– metoderna som används för att framställa dessa hartser är överlägsna typiska cyanogenbromid (CNBr) immobilisering, vilket ger hög funktionalitet, låg ospecifik bindning och utmärkt läckningsbeständighet
  • Mångsidiga hartser– Agaros (polysackaridbaserad) och UltraLink™ Biosupport (akrylamidbaserade) hartser ger två olika alternativ för speciella experimentella förhållanden och är kompatibla med gravitationsflöde, spinn och FPLC metoder
  • Finns i flera format– välj mellan två hartstyper, vanliga eller högkapacitetspreparat, och små eller storskaliga förpackningsstorlekar (bulkstorlekar finns också tillgängliga)
  • Överlägsen prestanda– High Capacity Resin har 2 till 3 gånger högre bindningskapacitet än alternativa leverantörsprodukter, vilket tillåter användning av små mängder harts för experiment
Objektspecifika egenskaper:
  • Agaroshartser är tvärbundna 6% pärlformade agaroser
  • UltraLink Hartspärlstav akrylamidstöd (UltraLink Biostöd)
  • Plus- och högkapacitetshartser har högre belastning (dvs. densitet) av immobiliserat streptavidinprotein än de vanliga formerna
Rekommenderas för:
Rening av membranantigener i samband med biotinylerade monoklonala antikroppar; Cellytmärkning med biotinyleringsreagens, följt av utfällning med immobiliserat streptavidin; Rening av cellyteglykoproteiner med användning av biotinylerat Concanavalin A; Återvinning av enkelsträngat DNA för dideoxisekvensering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid 4 °C. Frys inte hartset. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Partikelstorlek 45 till 165μ m
Produktlinje Pierce
Kvantitet 5 mL
Proteinform Rekombinant
Mål Biotinmärkt molekyl
Typ Agaros
Stationär fas Streptomycin
Tillräckligt för Bindande≥ /= 100μ g biotin/ml harts (≥ /= 10 mg biotinylerat BSA/ml harts)
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts
Bindande kapacitet 10 mg biotinylerad BSA-bindning per ml harts
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.