Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidinkromatografipatron med hög kapacitet, 5 mL
Produktkod. p-7184466 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 patron x 5 ml
2 patroner x 1 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Paket med 2
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11746436
Brand: Thermo Scientific™ 87740
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Bind biotinylerade proteiner och andra ligander med ett brett urval av högkvalitativa agaros- och akrylamidpärlor och kolonner av rekombinant streptavidin-biotinbindande protein.
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidinhartser omfattar ett brett urval av högkvalitativa affinitetspärlor och kolonner för nästan alla slags biotinbaserade reningsförfaranden.
Ytterligare information och onlinebeställning
Pierce Streptavidin Agarose och UltraLink Hartser tillhandahåller immobiliserat streptavidin biotinbindande protein i olika hartsformat, bindningskapacitet och förpackningsstorlekar för att passa nästan alla immunoutfällnings- eller affinitetsreningsprocedur som involverar biotinylerade molekyler. Produkterna använder en rekombinant form av streptavidin med en massa på 53 kDa och en nästan neutral pl. Hartserna framställs genom kovalent koppling av streptavidin till den porösa agarosen eller UltraLink Biostöd med effektiv och stabil kemi, vilket resulterar i Streptavidin Agarose och UltraLink Hartser som är laktåliga och stabila vid pH 2-11. Produkterna är utmärkta val för en mängd olika små eller storskaliga affinitetsreningsapplikationer som involverar biotinylerade makromolekyler, inklusive separation av biotinylerade molekyler från prover och immunoutfällning av antigener med hjälp av biotinmärkta antikroppar.
Höjdpunkter:
  • Beprövad kopplingskemi– metoderna som används för att framställa dessa hartser är överlägsna typiska cyanogenbromid (CNBr) immobilisering, vilket ger hög funktionalitet, låg ospecifik bindning och utmärkt läckningsbeständighet
  • Mångsidiga hartser– Agaros (polysackaridbaserad) och UltraLink™ Biosupport (akrylamidbaserade) hartser ger två olika alternativ för speciella experimentella förhållanden och är kompatibla med gravitationsflöde, spinn och FPLC metoder
  • Finns i flera format– välj mellan två hartstyper, vanliga eller högkapacitetspreparat, och små eller storskaliga förpackningsstorlekar (bulkstorlekar finns också tillgängliga)
  • Överlägsen prestanda– High Capacity Resin har 2 till 3 gånger högre bindningskapacitet än alternativa leverantörsprodukter, vilket tillåter användning av små mängder harts för experiment
Objektspecifika egenskaper:
  • Agaroshartser är tvärbundna 6% pärlformade agaroser
  • UltraLink Hartspärlstav akrylamidstöd (UltraLink Biostöd)
  • Plus- och högkapacitetshartser har högre belastning (dvs. densitet) av immobiliserat streptavidinprotein än de vanliga formerna
Rekommenderas för:
Rening av membranantigener i samband med biotinylerade monoklonala antikroppar; Cellytmärkning med biotinyleringsreagens, följt av utfällning med immobiliserat streptavidin; Rening av cellyteglykoproteiner med användning av biotinylerat Concanavalin A; Återvinning av enkelsträngat DNA för dideoxisekvensering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid 4 °C. Frys inte hartset. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Partikelstorlek 45 till 165μ m
Produktlinje Pierce
Kvantitet 1 patron x 5 ml
Proteinform Rekombinant
Mål Biotinmärkt molekyl
Typ Kromatografikassett
Stationär fas Streptomycin
Tillräckligt för Bindande≥ /= 500μ g biotin per patron (≥ /= 50 mg biotinylerad BSA per patron)
Formatera Kromatografikassett
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts