Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidinbelagda plattor med hög känslighet, svart, 8-brunnars remsa
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidinplattor med hög känslighet är biotinbindande mikroplattor som är belagda för att maximera infångningseffektiviteten för biotinylerade prober och kontrollera bakgrunden i analyser för låga nivåer av målanalyt.
Thermo Scientific Pierce Streptavidinbelagda högkänslighetsplattor, svarta, 8-brunnars remsor är biotinbindande mikroplattor som är belagda för att maximera infångningseffektiviteten för biotinylerade prober och kontrollera bakgrunden i analyser för låga nivåer av målanalyt.
Funktioner hos Streptavidin-belagda högkänsliga plattor, svart, 8-brunnars remsa
•Känslig detektion —ner till 5 ng/ml biotinylerat IgG
•Specifik låg —bakgrund med höga signal-brus-förhållanden
•Robust brett dynamikområde—
• Plåtar som är färdiga att använda —levereras förblockerade för att spara tid
Thermo Scientific Pierce Belagda plattor är belagda med proprietär ytaktiveringsteknologi för att uppnå maximal effektiv beläggning av aktivt streptavidin biotinbindande protein. Plattorna med hög känslighet möjliggör detektering av låga koncentrationer (ng/ml) av biotinylerade antikroppar och andra proteiner.
Streptavidin är det mest populära och allmänt tillgängliga biotinbindande proteinet för forskningsmetoder. Streptavidin har en isoelektrisk punkt på 5 till 6, vilket resulterar i låga ospecifika interaktioner.
Relaterade produkter
Pierce Streptavidin-belagda plattor med hög känslighet, klar, 8-brunnars remsa (kat. nr. 15520)
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande egendom | Hög känslighet, affinitet |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande lagra vid 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur. |
| Beskrivning | Pierce Streptavidin-belagda plattor med hög känslighet, svart, 96-brunnars remsa |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Förpackning | 5 Tallrik |
| Produktlinje | Pierce |
| Färg | Svart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |