Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Pepparrotsperoxidas (HRP) är renat pepparrotsperoxidasenzym för användning i aktivitetsanalyser och konjugering till antikroppar för ELISA Western blotting och immunhistokemiapplikationer.
Höjdpunkter:
- Överlägsen alkaliskt fosfatas ochβ -galaktosidaskonjugat på grund av den högre specifika enzymaktiviteten
- Liten storlek (40kDa) tillåter utmärkt cellulär penetration
- Olika substrat tillgängliga
- Idealisk för blotting och cytokemiapplikationer
- Används som reporterenzym för Thermo Scientific SuperSignal Kemiluminescerande Western Blotting och ELISA Substrat
Anmärkning:
Porstmann, B., Porstmann, T., Nugel, E. och Evers, U. (1985). Vilket av de vanligaste markörenzymerna ger bäst resultat i kolorimetriska och fluorimetriska enzymimmunanalyser: pepparrotsperoxidas, alkaliskt fosfatas,β -galaktosidas, J. Immunol. Meth. 79, 27-37.
Wordinger, RJ, Miller, GW och Nicodemus, DS (1987). Manual of Immunoperoxidase Techniques, 2:a upplagan. Chicago: American Society of Clinical Pathologists Press, s. 23-24.
Yolken, RH (1982). Enzymimmunanalyser för detektering av infektiösa antigener i kroppsvätskor: nuvarande begränsningar och framtidsutsikter. Rev. Infect. Dis. 4(1), 35-68.
Cordell, JL, et al. (1984). Immunoenzymatisk märkning av monoklonala antikroppar med användning av immunkomplex av alkaliskt fosfatas och monoklonalt anti-alkaliskt fosfatas (APAAP-komplex). J. Histochem. Cytochem. 32, 219-229.
Passey, RB, et al. (1977). Utvärdering och jämförelse av 10 glukosmetoder och referensmetoden som rekommenderas i den föreslagna produktklassstandarden. Clin. Chem. 23(1), 131.
Hosoda, H., Takasaki, W., Tsukamoto, R. och Nambara, T. (1987). Känslighet för steroidimmunanalyser. Jämförelse av alkaliskt fosfatas,β -galaktosidas och pepparrotsperoxidas som märkningar i ett kolorimetriskt analyssystem. Chem. Pharm. Bull. 35, 3336-3342.
Samoszuk, MK, et al. (1989). Antikropp, immunkonjugat och radiofarmaka 2, 37-46.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, men förvara inte över -20 °C. |
| Form | Pulver |
| För användning med (applikation) | Western Blotting, ELISA Immunohistochemistry, ELISA, Immunohistochemistry |
| Produktlinje | Pierce |
| Etikett eller färgämne | HRP (pepparrotsperoxidas) |
| Kvantitet | 10 mg |