Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ HRV 3C Protease Solution Kit (2 enheter/μ L)
Produktkod. 13483689 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10,000 U
1000 U
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
10ku
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13483689 1000 U 1000 enheter
13454289 10,000 U 10ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 13483689 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88946
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
Ta bort fusionstaggar från proteiner med HRV 3C-klyvningssekvensen med detta rekombinanta cysteinproteas som är dubbelmärkt för enkelt avlägsnande från provet efter klyvning.
Ta bort fusionstaggar från proteiner med HRV 3C-klyvningssekvensen med Thermo Scientific™ Pierce Humant rhinovirus (HRV) 3C-proteas, ett rekombinant cysteinproteas som är dubbelmärkt för enkelt avlägsnande från provet efter klyvning.
Ytterligare information och onlinebeställning
Pierce HRV 3C Protease är mycket specifik för igenkänningssekvensen Leu-Glu-Val-Leu-Phe-Gln ▾Gly-Pro och klyver efter glutaminresten. Det rekombinanta enzymet är konstruerat som ett fusionsprotein med glutation-S-transferas (GST ) och polyhistidin (6xHis) taggar, så att proteaset lätt kan avlägsnas efter klyvning med användning av en mängd fasta underlag med immobiliserat glutation (GSH) respektive metallkelat. HRV3C är också aktiv i en mängd vanliga buffertar, vilket ger ytterligare flexibilitet i experimentell design.
Höjdpunkter:
  • Effektiv– HRV 3C är utformad för att ta bort reningstaggar från ditt protein av intresse
  • Hög aktivitet vid 4°
    C– aktivitet är≥ 2000 U/mg kontrollprotein; en enhet kommer att klyva 0,1 mg kontrollprotein vid 4 C °efter 16 timmar
  • Flexibel– Dual-tagged enzym är kompatibelt med olika kolonner och buffertar
Innehåller:
Satsen innehåller proteas, klyvningsbuffert och kontrollprotein.
Rekommenderas för:
Avlägsnande av reningstaggar från fusionsproteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at -20°C.
Produktlinje Pierce
Form Kit
Kvantitet 1000 U
Produkttyp Protease