Läs mer
Thermo Scientific™ Saltsyralösning, sekvenseringsgrad
Produktkod. 10790615 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10790615 10 x 1 mL Paket med 10
1 options
Produktkod. 10790615 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24308
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Konstant-kokande 6N HCl-lösning, tillhandahållen i 1 ml ampuller, används för att syrahydrolysera proteiner (proteinhydrolys) för HPLC-aminosyrasammansättningsanalys.
Thermo Scientific™ Pierce Saltsyralösning är en konstantkokande 6N HCl-lösning, levererad i 1 ml ampuller, som är specifikt formulerad som ett reagens av sekvenseringsgrad för total proteinhydrolys för aminosyraanalys.
Höjdpunkter:
  • Hydrolyserar peptider på 6 timmar vid 150 °C
  • Speciellt renad för att ge ninhydrin-negativ blank vid hydrolys
  • Förpackad i förskårade ampuller för att eliminera kontaminering och säkerställa produktens integritet
Beställningsinformation:
X i beställningstabellen indikerar att farliga fraktkostnader tillkommer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Saltsyralösning
Innehåll och lagring Ingen produkt-PDF tillgänglig för lagringsinformation.
Kvantitet 10 x 1 mL
Form Solid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric Acid Solution, Sequencing Grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen chloride