Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A IgG Plus Orientation Kit, 2 mL
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce IgG Plus Orientation Kit binder och tvärbinder antikroppar till Protein A eller Protein G agarosharts och skapar därigenom en återanvändbar affinitetskolonn för rening av antigener.
Immobiliseringsmetoden kallas orientering eftersom antikroppar först fångas till affinitetshartset genom deras Fc-regioner, som är målbindningsställena för protein A- och protein G-ligander. Således är antikropparna bundna med deras antigenbindande ställen orienterade utåt. DSS-tvärbindare reagerar med primära aminer (sidokedja av lysinrester) av protein A/G och affinitetsbunden antikroppen, och binder därigenom kovalent och permanent samman proteinerna.
Höjdpunkter:
Föroreningsfri antigenrening– möjliggör antigenrening utan kontaminering (sameluering) av antikropp
Kovalent, läckageresistent antikroppsimmobilisering– högkapacitetsbindning av IgG till Protein A eller Protein G agaros, följt av effektiv tvärbindning med DSS tvärbindare
Högkvalitativt agarosharts– tvärbunden 6 % pärlformad agaros med rekombinant protein A eller protein G
Milda bindnings- och tvärbindningsförhållanden– kopplingsantikropp i standard PBS
Orienterad immobilisering– binder och tvärbinder IgG med de antigenbindande platserna riktade utåt, kan fånga passerande antigen i den mobila fasen utan steriskt hinder
Kompletta kit– inkluderar alla reagens som behövs för att immobilisera antikroppen
Bättre än DMP– mindre antikroppslakning än traditionell orienteringsmetod med dimetylpimelimidat-tvärbindare
Innehåller:
Protein A- eller G-kolonner, disuccinimidylsuberat (DSS), PBS-paket, blockeringsbuffert, bindnings-/tvättbuffert, elueringsbuffert och kolonntillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: Immobilisering av 2 till 10 mg kanin-IgG per kolonn • Rekombinant Protein A-kolonner, 2 ml, 2 kolonner • Disuccinimidylsuberat (DSS), 2 x 13 mg • PBS-förpackning (gör 500 ml), 1 förpackning • Blockerande buffert, 6 mL • IgG-elueringsbuffert, 15 ml • Antikroppsbindning/tvättbuffert, 120 ml • Kolumntillbehör Förvara vid 4 °C. |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 2 kolumner |
| Typ | IgG Plus Orientation Kit |
| Stationär fas | Protein A |
| Tillräckligt för | 2 till 10 mg kanin IgG per kolumn |
| Formatera | Centrifugkolonn |
| Kolumntyp | Affinitet, agaros-harts |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |