Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Iminobiotin agaros
Produktkod. 11856734 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11856734 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 11856734 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20221
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Agarospärlor av immobiliserat biotin (och iminobiotin) för att starkt (eller reversibelt) binda och avlägsna (eller rena) streptavidin- eller avidinproteiner och konjugat från prover.
Thermo Scientific™ Pierce Iminobiotin och biotinhartser tillhandahåller ovanliga affinitetsreningsexperiment som involverar sanering eller avlägsnande av streptavidin- eller avidinproteinkomponenter.
Pierce Biotin Agarose och Iminobiotin Agarose är pärlformade agarosbärare på vilka biotin- och iminobiotingrupper har immobiliserats kovalent. Typiska avidin-biotinaffinitetsprocedurer använder immobiliserade avidin- eller streptavidinproteiner för att fånga biotinmärkta molekyler från ett prov. Ibland uppstår emellertid den omvända situationen där immobiliserat biotin behövs för att fånga avidin- eller streptavidinkomponenter från ett prov. Dessa biotin- och iminobiotinhartser hanterar denna speciella situation.
Immobiliserat biotin binder avidin och streptavidin mycket starkt, vilket gör det lämpligt för icke-reversibla bindningsapplikationer. Immobiliserat iminobiotin är guanidoanalogen till biotin. Dissociationskonstanten för avidin-iminobiotinkomplexet är pH-beroende. Vid pH 9,5 till 11 kommer avidin-iminobiotinkomplexet att binda tätt. Vid pH 4 kommer avidin-iminobiotinkomplexet att dissociera. Således kan iminobiotinagaros användas för situationer som kräver reversibel bindning och eluering av avidinkomponenter.
Höjdpunkter:
  • Möjliggöra rening eller avlägsnande av avidin- eller streptavidinprover
  • Hartser är tvärbunden pärlformad agaros på vilken biotin eller iminobiotin är kovalent immobiliserat
  • Använd biotinagaros för icke-reversibel bindning (t.ex. avlägsnande av avidinkomponenter från ett prov)
  • Använd Iminobiotin Agarose för reversibel bindning (t.ex. icke-denaturerande rening av avidin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce Iminobiotin Agarose
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Produktlinje Pierce
Kvantitet 5 mL
Mål Streptomycin
Typ Agaros
Stationär fas Biotinderivat
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts