Läs mer
Thermo Scientific™ Immobiliserat ficin (agarosharts)
Produktkod. 10006813 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10006813 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 10006813 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 44881
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Möjliggör kontrollerad antikroppsfragmentering, särskilt av mus IgG1, med detta sulfhydrylspecifika ficinproteas immobiliserat på pärlförsett agarosharts.
Thermo Scientific™ Pierce Immobiliserat ficin består av ett sulfhydrylspecifikt proteas (ficin) som har immobiliserats på pärlformigt agarosharts för att möjliggöra kontrollerad antikroppsfragmentering, särskilt av mus-IgG1.
Ficin, som liknar papain, är ett ospecifikt sulfhydrylproteas isolerat från fikonlatex. Molekylvikten för Ficin är cirka 25 000 och den är effektiv vid pH 4-9,5 med ett optimalt pH på 6,5. När IgG-molekyler inkuberas med ficin i närvaro av cystein delas en eller flera peptidbindningar i gångjärnsregionen, vilket producerar antingen Fab-fragment eller F(ab')2-fragment. Mus-IgG1 är särskilt svårt att smälta till funktionella Fab- eller F(ab')2-fragment med användning av papain eller pepsin, men utbyten och immunreaktivitet är bättre när mus-IgG1 smälts med ficin. Immobiliserat ficin utformades specifikt för klyvning av mus-IgG1 i eller Fab- eller F(ab')2-fragment och är fördelaktigt eftersom det praktiskt taget eliminerar autolys, eliminerar kontaminering av ett prov med proteaset och tillåter kontroll av digestionen genom att ta bort ficinet eller kontrollera flödet av prov över en immobiliserad ficinkolonn.
Höjdpunkter:
  • Kan generera både Fab- och F(ab')2-fragment från mus-IgG1
  • Reaktionen kan enkelt kontrolleras
  • Antikroppsfragment är fria från autodigestionsprodukter
  • Ficinkontamination till antikroppsfragment elimineras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Content: 5 mL of settled resin.
Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 2 to 8°C.
Form Flytande suspension
Kvantitet 5 mL
Produkttyp Ficin
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Immobilized Ficin, 5 Ml.
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, Ficin