Läs mer
Thermo Scientific™ Immobiliserat Pepsin (Agarose Resin)
Produktkod. 10599103 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10599103 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 10599103 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20343
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Generera och rena Fab- och F(ab')2-fragment från antikroppar med surt endopeptidas (pepsin) immobiliserat på pärlformigt agarosharts.
Thermo Scientific™ Pierce Immobiliserat pepsin består av ett surt endopeptidas (pepsin) som har immobiliserats på pärlförsett agarosharts för att möjliggöra generering och rening av Fab- och F(ab')2-fragment från antikroppar.
Immobiliserat pepsin kan ersätta fritt pepsin i alla tillämpningar och är fördelaktigt eftersom det praktiskt taget eliminerar autolys, eliminerar kontaminering av ett prov med proteaset och tillåter kontroll av matsmältningen genom att avlägsna pepsinet. Immobiliserat pepsin är också mer stabilt mot värmeinducerad denaturering, vilket resulterar i längre upprätthållande av aktivitet. F(ab')2 Preparation Kit innehåller immobiliserat pepsin, andra nödvändiga reagenser och ett optimerat protokoll för nedbrytning av antikroppar hos människor, kaniner och mus.
Höjdpunkter:
  • Pepsin kan klyva Fc-fragment från IgG, vilket resulterar i F(ab') 2 -fragment
  • Bred specificitet, inklusive esterasaktivitet
  • Lätt att använda - ta helt enkelt bort agarospärlorna för att stoppa den enzymatiska matsmältningen
Innehåller:
Satsen innehåller immobiliserat pepsin, andra nödvändiga reagenser och ett optimerat protokoll för nedbrytning av antikroppar från människor, kaniner och mus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Upon receipt store product at 4-8°C. Product is shipped at ambient temperature.
Form Liquid Suspension
Kvantitet 5 mL
Produkttyp Pepsin
compliance-icons
Produktbeteckning
  • IMMOBILIZED PEPSIN, 5 ML
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pepsin A