Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Immobiliserad TCEP Disulfide Reducing Gel
Produktkod. 10647344 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10647344 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 10647344 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 77712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2570.00 SEK
    1927.65 SEK / 5ml
    Save 642.35 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Minska effektivt protein- eller peptiddisulfidbindningar med detta stabila, luktfria, pärlformade agarosharts på vilket Tris (2-karboxietyl) fosfin är immobiliserat.
Thermo Scientific™ Pierce Immobiliserad TCEP Disulfide Reducing Gel är Tris(2-karboxietyl)fosfin som är kovalent immobiliserad till pärlformigt agarosharts för att möjliggöra effektiv reduktion av peptid- och proteindisulfidbindningar.
Trialkylfosfiner fungerar som utmärkta medel för reduktion av disulfidbindningar i proteiner, peptider och andra disulfidbindningsinnehållande molekyler och är relativt oreaktiva mot andra funktionella grupper. Trialkylfosfin TCEP är stabil i vattenlösningar och genomgår inte den snabba oxidation som ofta sker med andra reduktionsmedel som ditiotreitol (DTT) ochβ -merkaptoetanol (BME). TCEP interfererar inte med vanliga sulfhydrylreaktiva reagens (t.ex. maleimidtvärbindare). Icke desto mindre kräver många protokoll återvinning av det reducerade provet separat från reduktionsmedlet. Immobiliserad TCEP Disulfide Reducing Gel eliminerar behovet av att använda mödosamma och ineffektiva gelfiltreringsmetoder för att separera det reducerade provet från reduktionsmedlet. Immobiliserad TCEP Disulfide Reducing Gel kan bekvämt anpassas till en mängd olika skalor och format (t.ex. batch-, spinkolonn- och gravitationsflödeskolonnprocedurer).
Höjdpunkter:
  • Luktfri: minska antalet proteiner på ditt skrivbord; bidrar till en hälsosammare labbmiljö
  • Stabil: praktiskt taget ingen förlust av aktivitet vid kylförvaring
  • Mångsidig: reducerar peptider och proteiner över ett brett spektrum av pH, salt, tvättmedel och temperaturförhållanden
  • Flexibel: hartsslurry ger flexibilitet för användning i spinnrör-, kolonn- eller batchlägen
  • Tidsbesparande: inget avlägsnande av lösligt reduktionsmedel sparar tid och sparar prov
  • Effektiv: vänder både naturliga disulfidbindningar och disulfidbindningar artificiellt införlivade genom tvärbindning; utmärkt alternativ för att koppla bort tvärbundna proteiner eller peptider med medel som DSP och DTSSP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas.
Produktlinje Pierce
Form Vätska
Kvantitet 5 mL
Produkttyp Disulfidreducerande reagens