Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Immundiffusionsplattor, flera mönster
Produktkod. 10036373 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
6 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10036373 6 tallrikar Paket med 6
1 options
Produktkod. 10036373 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31111
 Begränsad artikel
I lager
Identifiera och karakterisera antikropp-antigenbindande interaktioner med dessa standard Ouchterlony-gelplattor med mönster av sex brunnar runt en brunn.
Thermo Scientific™ Pierce Immundiffusionsplattor är vanliga Ouchterlony-gelplattor som innehåller mönster av sex brunnar runt en brunn för att studera och karakterisera antikropp-antigenbindande interaktioner.
Immundiffusion (ID) är en klassisk teknik för att detektera antikropp-antigen-interaktioner baserad på teorin om dubbeldiffusion som ursprungligen beskrevs av Oudin 1 och Ouchterlony. 2 Antigener och antikroppar placeras i separata brunnar som skärs till en gelmatris och får diffundera mot varandra. Om reaktionen är positiv bildas en fällning som visas som en ogenomskinlig linje. Utfällningsreaktionen inträffar när antigen- och antikroppskoncentrationerna kombineras i nära ekvivalenta proportioner.
När multivalenta antigener kombineras med divalenta antikroppar i lösning, bildas tredimensionella gitter som aggregeras och fälls ut. Mängden fällning varierar i proportion till koncentrationen av antigenet och antikroppen. Vid ekvivalenta eller optimala proportioner kommer nästan allt antigen och antikroppen att fällas ut. Om det finns ett överskott av antikropp är de komplex som bildas med antigenet olösliga. När det finns ett överskott av antigen har fällningen en tendens att lösas upp orsakad av bildandet av lösliga komplex.
Höjdpunkter:
  • Gelningsmedel innehåller precipitin-vitmedel och diffusionsförstärkare som hjälper till att visualisera respektive påskynda interaktionsprocessen
  • Bra fällningsband från alla arter (inklusive kanin)
  • Geler kan tvättas, torkas och färgas för en permanent registrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysera Immundiffusion (ID)
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid 4 °C. Plattorna levereras vid rumstemperatur. Frys inte tallrikar och låt dem inte torka.
Detektionsmetod Fällning
Färg Klart
Typ Flerbrunnsplatta
Volym (metrisk) Fungerar 22 μl
Räkna väl 6
Produktlinje Pierce
Kvantitet 6 tallrikar
Målspecificitet Inte målspecifik
Teknik Immundiffusion (ID)
Höjd (metrisk) 2.8 mm
Diameter (metrisk) 3.2 mm