Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Immunostain Enhancer
Produktkod. 11844055 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
Förpackningsstorlek:
20ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11844055 20 ml 20ml
1 options
Produktkod. 11844055 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 46644
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Öka signalintensiteten 3 till 12 gånger och antikroppsspädning 5 till 20 gånger utöver det normala med både kromogena eller fluorescerande IHC-substrat.
Thermo Scientific™ Pierce Immunostain Enhancer möjliggör betydande antikroppsspädning (5- till 20-faldigt utöver det normala) för att öka signalintensiteten 3- till 12-faldigt i immunfärgningsapplikationer med kromogena eller fluorescerande substrat.
Denna färdiga att använda förstärkare för immunhistokemisk färgning lägger inte till steg till arbetsflödet eftersom den används för att späda ut de primära och sekundära antikropparna. Pierce Immunostain Enhancer är kompatibel med fluorescens och kromogen detektion och ökar rutinmässigt både signalintensiteten och detektionskänsligheten. Signalförstärkning är antikroppsberoende och sträcker sig vanligtvis från 3 till 12 gånger. På grund av den starka signalförstärkningen minskar Pierce Immunostain Enhancer mängden antikropp som krävs för att uppnå optimal detektion.
Höjdpunkter:
  • Spara dyrbar antikropp– Pierce Immunostain Enhancer tillåter kunden att endast använda en bråkdel av antikroppar för att uppnå samma signal som med konventionell immunodetektion
  • Bekvämlighet– ersätt helt enkelt din nuvarande antikroppsspädningsbuffert med Pierce Immunostain Enhancer (till skillnad från andra signalförstärkningsmetoder som kräver ytterligare steg)
  • Ökad signalintensitet och känslighet– ger 3- till 12-faldig ökning av signalintensitet och känslighet för förbättrad visualisering av antigenet av intresse i celler och vävnader
  • Förbättrad specificitet– förbättrar signifikant signal-brusförhållandet för antikroppar av dålig kvalitet och låg affinitet
  • Kompatibel– kan användas med kromogena och fluorescerande detektionsmetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Immunostain Enhancer
Produktlinje Pierce
För användning med (applikation) Immunhistokemi
Formatera Vätska
Reagenstyp Signalförstärkare
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Kvantitet 20 ml