Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Joderingspärlor är polystyrenpärlor med en diameter på 3 mm som är belagda med ett oxiderande reagens, vilket ger effektiv aktivering av jod-125 för protein- eller peptidjoderingsprocedurer.
Höjdpunkter:
- Derivatiserade, enhetliga, icke-porösa polystyrenpärlor
- Radiojodid inkorporering så hög som 99%; märkt proteinåtervinning> 90 %
- Fungerar över ett brett pH- och temperaturområde
- Snabb och enkel att använda: joderingar slutförs på 2 till 15 minuter
- Reaktionen stoppades genom att helt enkelt ta bort pärlor från reaktionsblandningen med en pincett eller pastörpipett; inget reduktionsmedel nödvändigt för att avsluta reaktionen
Ytterligare funktioner:
- Joderar i närvaro av azider, rengöringsmedel, urea och hög salthalt
- Tillåter effektiv jodering av cellmembranets ytproteiner
- En skonsammare metod för jodering än löslig kloramin-T eftersom det inte finns någon kontakt mellan proteinet och det immobiliserade oxidationsmedlet 1
- Mycket reproducerbara joderingar
- Kan användas för att kvantitativt jodera histidin vid pH 8,22
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Joderingspärla |
| Kvantitet | 50 pärlor |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande lagra produkten torkad vid 4 °C. Undvik att utsätta pärlor för fukt eller reduktionsmedel. Produkten levereras vid rumstemperatur. |
| Produktlinje | Pierce |
| Etikett eller färgämne | Jod-125 |
| Etiketttyp | Radioisotop |