Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Joderingsrör
Produktkod. 11864614 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11864614 10 rör Paket med 10
1 options
Produktkod. 11864614 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28601
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Märk (jodera) proteiner och peptider tillförlitligt med jod-125 med hjälp av glasprovrör som är förbelagda (aktiverade) med joderingsreagens.
Thermo Scientific™ Pierce Joderingsrör är 12 x 75 mm glasprovrör som är förbelagda i botten med Pierce Iodination Reagent, som aktiverar jod-125 för protein- eller peptidjoderingsprocedurer.
Populariteten av Thermo Scientific Pierce Joderingsreagens härrör från dess skonsamma och mycket effektiva kemi. Vi erbjuder detta reagens i den mest bekväma och mångsidiga formen på marknaden - förbeläggning av insidan av 12 mm x 75 mm provrör.
Höjdpunkter:
  • Joderingar kan genomföras på mindre än 2 minuter
  • Eliminerar det tråkiga reagensytbeläggningssteget
  • Ger en konsekvent reagensbelagd och flingbeständig yta i röret
  • Gör att joderingar kan utföras direkt i röret
  • Gör det möjligt att föraktivera 125 2 1 direkt i röret
  • Erbjuder möjligheten att jodera protein utan att ha proteinet i kontakt med joderingsreagenset direkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Joderingsrör
Kvantitet 10 rör
Innehåll och lagring Förvara vid mottagande i rumstemperatur skyddad från fukt. Efter att ha öppnat barriärpåsen, stäng den invändiga återförslutningsbara påsen som innehåller rören med de gula förslutningarna och torkmedlet.
Produktlinje Pierce
Etikett eller färgämne Jod-125
Etiketttyp Radioisotop