Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Jodättiksyra
Produktkod. 11899300 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11899300 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 11899300 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 35603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1088.00 SEK
    815.65 SEK / 500mg
    Save 272.35 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Få snabb karboximetylering av reducerade cysteinrester med Thermo Scientific™ Pierce™ Jodättiksyra och jodacetamid.
Få snabb karboximetylering av reducerade cysteinrester med Thermo Scientific™ Pierce™ Jodättiksyra och jodacetamid.
Jodoättiksyra (IAA) kan reagera med flera proteinfunktionella grupper men används vanligtvis för specifik S-karboximetylering av sulfhydryler (reducerade cysteiner).
Jodättiksyra reagerar med sulfhydryler på cysteiner, imidazolylsidokedjekväve i histidiner, tioetern av metionin och den primära amingruppen av lysiner. Reaktionshastigheten och specificiteten beror på joniseringsnivån, som kan manipuleras av reaktionsvillkorets pH.
Höjdpunkter:
  • Reagera vid svagt alkaliskt pH för specifik S-karboximetylering av fria sulfhydryler
  • Reagera vid lågt pH för specifik karboximetylering av metioniner
  • Reagera vid högt pH för att gynna karboximetylering av histidiner och lysiner
  • Metylatreducerade cysteinpeptidfragment i proteasspjälkningar för masspektrometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Thiol
Beskrivning Jodättiksyra
Innehåll och lagring Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 2 till 8 °C.
Etikett eller färgämne Ej reaktiv grupp
Etiketttyp Blockera grupper
Produktlinje Pierce
Spacer Kort (<10 Å)
Form Puder
Kvantitet 500 mg
Löslighet Vatten
Produkttyp Jodättiksyra
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Iodoacetic Acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: IODO ACETIC ACID