Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ IP lyseringsbuffert
Produktkod. 11820084 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11820084 100 mL 100ml
11825135 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11820084 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 87787
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00 SEK
    1014.65 SEK / 100ml
    Save 125.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Maximera cellysatutbytet, renhet och kompatibilitet med detta immunoutfällningsoptimerade proteinextraktionsreagens.
Thermo Scientific Pierce IP Lysis Buffer är optimerad för celllysatavkastning, renhet och kompatibilitet med immunutfällning (IP och Co-IP) som nedströms applikation för celllysatet.
Funktioner i IP Lysis Buffer:
  • Optimerad för kompatibilitet med immunprecipitation och pull-down-analyser
  • Kompatibel med proteinanalyser, reporteranalyser och immunoassayprocedurer
  • Färdig formel är effektiv för att extrahera cytoplasmatiska, membran- och kärnproteiner
  • Mild formulering hjälper till att upprätthålla proteiner för samimmunutfällning
  • Frigör inte genomiskt DNA som kan orsaka hög provviskositet
IP Lysis Buffer är en helcellig lysreagens hos däggdjur baserad på en modifierad RIPA-buffertformulering utan SDS. Denna moderatstarka lysbuffert löser effektivt cellubilära proteiner men frigör inte genomiskt DNA eller stör proteinkompleks som vanlig RIPA-buffert. Pierce IP Lysis Buffer är särskilt framtagen för pull-down- och immunprecipitationsanalyser.
Pierce IP Lysis Buffer är effektiv för att lysera odlade däggdjursceller från både pläterade celler och celler som pelleterats från suspensionskulturer. Optimerad för pull-down- och immunoprecipitationsanalyser är denna lysbuffert också kompatibel med många andra tillämpningar, inklusive Thermo Scientific Pierce BCA 660 nm proteinanalyser, proteinrening och immunoassays (t.ex. ELISA Western blot).
Pierce IP Lysisbuffer består av 25 mM Tris-HCl pH 7,4, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 % NP-40 och 5 % glycerol. Bufferten innehåller inte proteas eller fosfatashämmare; men om så önskas kan inhibitorer, såsom Thermo Scientific Halt Protease Inhibitor Cocktail eller Phosphatase Inhibitor Cocktail, tillsättas precis före användning för att förhindra proteolys och bibehålla fosforylering av proteiner.
Relaterade produkter
  • M-PER™ Reagens för extraktion av däggdjursprotein (katt. Nr. 78501)
  • RIPA lys- och extraktionsbuffert (Cat. Nr. 89900)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 mL
Formatera Vätska
Produkttyp IP Lysis Buffer
Volym (metrisk) 100 mL
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Produktlinje Pierce