Läs mer
Thermo Scientific™ KMUH (N-κ -maleimidoundekansyrahydrazid)
Produktkod. 11891265 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11891265 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 11891265 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22111
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tvärbinda sulfhydryler till perjodatbehandlade glykoproteinsocker med denna långa (19,0A) tvärbindare som innehåller maleimid- och hydrazidgrupper.
Thermo Scientific™ Pierce KMUH är ett långt, maleimid-och-hydrazidtvärbindare för att konjugera sulfhydryler (cysteiner) till karbonyler (aldehyder eller ketoner, såsom de som bildas genom oxidation av glykoproteinkolhydrater).
Höjdpunkter:
  • Lång, ej klyvbar, alifatisk distans
  • Hydrazidgrupp kopplar kovalent till oxiderade kolhydratrester i glykoproteiner och andra glykokonjugat
  • Reaktiva grupper: maleimid och hydrazid
  • Reaktiv mot: sulfhydryl och karbonyl (aldehyd) grupper (eller karboxylgrupper när de används med EDC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Kolhydrat-sulfhydryl
Klyvbar Nej
Beskrivning KMUH
Molekylvikt (g/mol) 409.4
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 19,0 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Amin, Hydrazid, Maleimid
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Solid
Kvantitet 50 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare