Läs mer
Thermo Scientific™ Krypton™ Fluorescerande proteinfläck
Produktkod. 11869380 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11869380
Brand: Thermo Scientific™ 46630
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färga proteiner i polyakrylamidgeler eller överföringsmembran för fluorescensdetektion med populära fluorescensbildare.
Thermo Scientific™ Pierce Krypton Fluorescerande proteinfärgning möjliggör känslig fluorescerande visualisering (520 nm excitation; 580 nm emission) av proteiner separerade med polyakrylamidgelelektrofores eller på överföringsmembran med användning av populära kommersiella fluorescensbildare.
Denna fluorescerande proteingelfärgning är för ljusgul-orange fluorescerande detektion av proteiner separerade med 1D eller 2D polyakrylamidgelelektrofores (SDS-PAGE). Krypton Stain använder ett proteinbindande färgämne med fluorescensegenskaper (Ex/Em = 520/580nm) som är lämpligt för visualisering med en mängd olika standardlaserbaserade och filterbaserade fluorescensbildare och dokumentationssystem. Proteiner kan detekteras vid koncentrationer större än 0,25 ng per band i en typisk minigelbana (större än 2 ng för protokollet för snabbfärgning). Krypton Färgning ger hög signalintensitet, uppvisar minimal protein-till-protein variation, har ett utmärkt kvantitativt dynamiskt område och är kompatibel med efterföljande avfärgning och analys med masspektrometri.
Höjdpunkter:
  • Intensiv fluorescerande fläck– excitations- och emissionsmaxima på 520nm respektive 580nm (kompatibelt med 532nm excitationsljuskällor och 580 till 600nm emissionsfilter)
  • Instrumentkompatibelt– effektiv med populära laserbaserade och filterbaserade fluorescensbilder
  • Brett dynamiskt omfång– linjärt kvantitativt område spänner över tre till fyra storleksordningar
  • Känslig– detektera så lite som 0,25 ng protein med standardprotokollet (ca 2,5 timmar); minst lika känsliga som fluorescerande fläckar från andra leverantörer
  • Snabb– standardprotokoll (2,5 timmar) och snabba (30 minuter) är betydligt snabbare än procedurer med andra populära fluorescerande fläckar
  • Mångsidig– kompatibel med proteomik-arbetsflöden som involverar nedströms masspektrometri
  • Kompakt– levereras som en 10X lösning för att spara lagringsutrymme; späd bara med vatten före användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Detektionsmetod fluorescens
Etikett eller färgämne Proprietär mix
Produkttyp Proteinfläck
Produktlinje Krypton™
Kvantitet 500 mL
Målmolekyl Protein
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Krypton Protein Stain
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: benzaldehyde, aceticacid