Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Lane Marker Reducing Sample Buffer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Lane Marker Sample Buffers är färdiga att använda 5X SDS-PAGE provladdningsbuffertar, tillgängliga i reducerande och icke-reducerande formuleringar, med en rosa färgbuffert-frontmarkör.
Lane Marker Sample Buffers är lätta att använda. Blanda helt enkelt en del provbuffert med fyra delar proteinprov, värmedenaturera och ladda sedan gelprovsbrunnarna. Visualisera utvecklingen av elektroforesen genom att övervaka platsen för den rosa färgämnets front. Lane Marker Sample Buffers kan användas i denaturerande geler av alla slag och är kompatibla med coomassie-färgnings- och silverfärgningstekniker, såväl som Western blotting-procedurer.
Höjdpunkter:
Lätt att se– ljusrosa färgämne markerar buffertfronten, vilket tydligt indikerar framstegen i elektroforeskörningen
Koncentrerad– 5X lager möjliggör ett större utbud av proteinprovvolymer som kan användas för elektrofores
Överförbart markörfärgämne– rosa färgämne överförs med protein till nitrocellulosamembran, vilket möjliggör verifiering av överföringsriktning och orientering av blotten
Flexibilitet i SDS-PAGE-applikationer– tillgänglig i två färdiga att använda formuleringar för reducerande eller icke-reducerande denaturerande SDS polyakrylamidelektrofores
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara engångsalikvoter vid -5 till -30 °C. |
| Beskrivning | Pierce Lane Marker reducerande provbuffert (5X) |
| Buffert | Provladdningsbuffertar |
| Koncentration | 5X |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Gel typ | SDS-SIDA |
| Produkttyp | Lane Marker Reducing Sample Buffer |
| Gelkompatibilitet | SDS-PAGE Geler |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 5 ml |
Säkerhet och hantering
- Pierce Lane Marker Reducing Sample Buffer
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- MIXTURE LIST-Innehåller: glycerol, trometamol, sodium dodecyl sulphate