Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Lane Marker Icke-reducerande provbuffert
Produktkod. 11819340 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11819340 5 ml 5ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11819340 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 39001
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Färdiga att använda 5X SDS-PAGE provladdningsbuffertar tillgängliga i reducerande och icke-reducerande formuleringar, båda med en rosa färgbuffert-frontmarkör.
Thermo Scientific™ Pierce Lane Marker Sample Buffers är färdiga att använda 5X SDS-PAGE provladdningsbuffertar, tillgängliga i reducerande och icke-reducerande formuleringar, med en rosa färgbuffert-frontmarkör.
Lane Marker Reducing and Non-reducing Sample Buffers är bekväma och redo att användas för SDS-polyakrylamidgelelektrofores (SDS-PAGE) och Western blotting. Formulerade som 5X-stockar snarare än de traditionella 2X-stockarna, möjliggör de att en större volym proteinlösning inkluderas i provet som laddas i varje brunn. Särskilt unikt i dessa buffertar är användningen av ett ljust rosa färgämne istället för det traditionella bromfenolblå färgämnet. Detta rosa färgämne markerar inte bara färgämnesfronten i gelén utan överför också och binder permanent till nitrocellulosamembran. Följaktligen kan färgämnet användas för att bedöma överföringseffektiviteten och anpassa skurna membran. Den reducerande provbufferten innehåller DTT som reduktionsmedel, vilket eliminerar den motbjudande lukten som är förknippad med buffertar som innehåller merkaptoetanol.
Lane Marker Sample Buffers är lätta att använda. Blanda helt enkelt en del provbuffert med fyra delar proteinprov, värmedenaturera och ladda sedan gelprovsbrunnarna. Visualisera utvecklingen av elektroforesen genom att övervaka platsen för den rosa färgämnets front. Lane Marker Sample Buffers kan användas i denaturerande geler av alla slag och är kompatibla med coomassie-färgnings- och silverfärgningstekniker, såväl som Western blotting-procedurer.
Höjdpunkter:
  • Lätt att se– ljusrosa färgämne markerar buffertfronten, vilket tydligt indikerar framstegen i elektroforeskörningen
  • Koncentrerad– 5X lager möjliggör ett större utbud av proteinprovvolymer som kan användas för elektrofores
  • Överförbart markörfärgämne– rosa färgämne överförs med protein till nitrocellulosamembran, vilket möjliggör verifiering av överföringsriktning och orientering av blotten
  • Flexibilitet i SDS-PAGE-applikationer– tillgänglig i två färdiga att använda formuleringar för reducerande eller icke-reducerande denaturerande SDS polyakrylamidelektrofores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid mottagande i rumstemperatur. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Beskrivning Pierce Lane Marker icke-reducerande provbuffert (5X)
Buffert Provladdningsbuffertar
Koncentration 5X
Detektionsmetod fluorescens
Gel typ SDS-SIDA
Gelkompatibilitet SDS-PAGE Geler
Kvantitet 5 ml
Produktlinje Pierce
Produkttyp Icke-reducerande provbuffert för körfältmarkör
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lane Marker Non-Reducing Sample Buffer
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: glycerol, sodium dodecyl sulphate