Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ LC-MS/MS System Lämplighet Standard (7 x 5 blandning)
Produktkod. 16261851 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Koncentration:
0,5 pmol/μl
5 pmol/μl
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Koncentration
16261851 0,5 pmol/μl
17707463 5 pmol/μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16261851 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A40010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Pierce LC-MS/MS System Lämplighet Standard (7 x 5 blandning) innehåller sju HeavyPeptide AQUA Ultimata peptider tillhandahålls i fem spädningar som kännetecknas av differentiell isotopmärkning för att bedöma känslighet och dynamiskt omfång för LC-MS/MS-system.
Pierce LC-MS/MS System Lämplighet Standard (7 x 5 blandning) innehåller sju PRTC HeavyPeptide AQUA Ultimata peptider i fem isotopologversioner för generering av sju standardkurvor för att bedöma känslighet och dynamiskt omfång för LC-MS/MS-system.
Pierce LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mix) innehåller 7 av 15 peptider från Pierce Peptide Retention Time Calibration Mixture (kat. nr. 88320). Var och en av de sju peptiderna har fem versioner (aminosyror märkta med 0, 1, 2, 3 eller 4 tunga isotoper) i fem distinkta koncentrationer. 7 x 5-blandningen kan användas med Skyline-mjukvaran för att bedöma dynamiskt omfång, linjäritet och nedre kvantifieringsgräns (LLOQ).
Pierce LC-MS/MS System Lämplighet Standard (7 x 5 blandning) är:
Hög kvalitet —innehåller fem set om sju HeavyPeptide AQUA Ultimata peptider, var och en särskiljbar genom unik isotopologmärkning
Optimerad —möjliggör schemaläggning av MS-insamlingsfönster för förbättrad kvantifiering och ökad multiplexering
Kvantitativ —bedömer dynamiskt omfång för instrumentets och instrumentets känslighet
Predictive —möjliggör bedömning av kromatografi och MS-instrumentprestanda
Applikationer:
•Optimering av LC& MS parametrar
• Standard för databeroende inhämtning (DDA)
• Standard för riktade MS (t.ex. parallellreaktionsövervakning (PRM)
• Identifiering av totalt peptidelueringsfönster
• Bedömning av dynamiskt omfång för nano- eller kapillärflöde LC-MS/MS-system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce™ LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture) (0.5 pmol/μL)
Produktlinje Pierce
Frakt skick Torr is
Koncentration 0,5 pmol/μl
För användning med (utrustning) Mass Spectrometer
Typ LC-MS/MS System Standard
Kvantitet 25 μL