Läs mer
Thermo Scientific™ LC-SMCC (succinimidyl 4-(N-maleimidometyl)cyklohexan-1-karboxi-(6-amidokaproat))
Produktkod. 11831305 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11831305 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 11831305 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22362
 Begränsad artikel
I lager
Tvärbind aminer till sulfhydryler med denna långa tvärbindare som består av NHS-ester- och maleimidgrupper i ändarna av en stabiliserande cyklohexan-innehållande, 15-atoms distansarm.
Thermo Scientific™ Pierce LC-SMCC är ett amin-till-sulfhydryl-tvärbindare som innehåller NHS-ester och maleimid-reaktiva grupper i motsatta ändar av en lång cyklohexanstabiliserad distansarm (16.2)Å s)
Höjdpunkter:
  • Idealisk för att koppla enzymer till antikroppar eftersom både enzymaktivitet och antikroppsspecificitet kan bevaras efter koppling
  • Cyklohexan-innehållande spacer stabiliserar maleimidgruppen
  • Användbar för framställning av stabila maleimidaktiverade proteiner
  • Reaktiva grupper: NHS-ester och maleimid
  • Reaktiv mot: amino- och sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Klyvbar Nej
Beskrivning LC-SMCC
Molekylvikt (g/mol) 447.48
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 16,2 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Maleimid, NHS Ester
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Solid
Kvantitet 50 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare