Läs mer
Thermo Scientific™ LC-SPDP (succinimidyl 6-(3(2-pyridylditio)propionamido)hexanoat)
Produktkod. 11811255 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11811255 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 11811255 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21651
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tvärbinda aminer till sulfhydryler med denna tvärbindare sammansatt av NHS-ester- och pyridylditiolgrupper i ändarna av 10-atoms (15,7A) distansarm.
Thermo Scientific™ Pierce LC-SPDP är en långkedjig tvärbindare för amin-till-sulfhydryl-konjugering via NHS-ester och pyridylditiol-reaktiva grupper som bildar klyvbara (reducerbara) disulfidbindningar med cysteinsulfhydryler.
Höjdpunkter:
  • Bildar klyvbara disulfidbindningar med sulfhydryler
  • Frigör en detekterbar biprodukt efter att ha reagerat med en fri sulfhydrylgrupp; genom att mäta frisättningen av pyridin-2-tion vid 343 nm kan reaktionen övervakas
  • Reaktiva grupper: NHS-ester och pyridyldisulfid
  • Reaktiv mot: amino- och sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Klyvbar Av Thiols
Beskrivning LC-SPDP
Molekylvikt (g/mol) 425.52
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 15,7 Å
Innehåll och lagring Förvara vid mottagande vid 4 °C skyddad från fukt.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del NHS Ester, Pyridyldisulfid
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Puder
Kvantitet 50 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare