Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ LDS-provbuffert, icke-reducerande (4X)
Produktkod. 10725566 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10725566 5 ml 5ml
1 options
Produktkod. 10725566 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 84788
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Icke-reducerande litiumdodecylsulfat-provladdningsbuffert, ett unikt alternativ till hemmagjorda och andra kommersiella gelladdande färgämnen.
Thermo Scientific™ Pierce LDS Sample Loading Buffer (4X) är en icke-reducerande litiumdodecylsulfat-provladdningsbuffert optimerad för användning med Pierce Protein SDS-PAGE Gels.
LDS Sample Buffer, Non-Reducing (4X) är en bekväm provbuffert för användning i SDS-polyakrylamidgelelektrofores (SDS-PAGE). Bufferten innehåller coomassie-färgämne, vilket möjliggör visualisering av den elektroforetiska utvecklingen genom placeringen av färgämnesfronten. LDS Sample Buffer, Non-Reducing (4X) kan användas i denaturerande geler och är kompatibel med båda Coomassie och silverfärgning och Western blotting-applikationer.
Höjdpunkter:
  • Koncentrerad– 4X-formulering ger mer mångsidighet än traditionella 2X-buffertar
  • Ej reducerande– redo att användas för icke-reducerande SDS-PAGE, eller den föredragna typen och mängden av reduktionsmedel (t.ex. DTT) kan tillsättas för att ge reducerande förhållanden
  • SDS alternativ– litiumdodecylsulfat (LDS) ersätter natriumdodecylsulfat (SDS) från traditionella laddningsbuffertar men fungerar lika bra
  • Fysiologiskt pH– buffrad med trietanolamin (pH 7,6) istället för Tris (pH 6,8)
  • Lane markör färgämnen– innehåller spårmängder av fenolrött och coomassie G250 som synliga markörer för färgämnesfronten
  • Bekväm– stabil vid rumstemperatur, vilket möjliggör lagring vid bänken där elektrofores utförs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid mottagande i rumstemperatur.
Buffert Provladdningsbuffertar
Koncentration 4X
Gel typ SDS-SIDA
Gelkompatibilitet SDS-PAGE Geler
Kvantitet 5 ml
Produktlinje Pierce
Produkttyp LDS Samplebuffer
compliance-icons
Produktbeteckning
  • LDS SAMPLE BUFFER NON-REDUCING
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethanolamine, Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt, Hydrogen chloride