Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ LTQ ESI positiv jonkalibreringslösning
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce LTQ ESI Positive Ion Calibration Solution är en blandning av högt renade joniserbara molekyler speciellt designade för positiv kalibrering av Thermo Scientific™ jonfälla och orbitrap-instrument.
Höjdpunkter:
Starka toppar– blandning av koffein, MRFA och Ultramark 1621 i en lösning av acetonitril/metanol/ättiksyra
Färdig att använda– ladda massreferensstandarden i en spruta och injicera i instrumentet
Hög renhet– reagenser av masspektrometrikvalitet i en icke urlakningsbar behållare
Stabil– förvaras i rumstemperatur i mer än ett år
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Masspektrometer |
| Produkttyp | Kalibreringslösning |
| Produktlinje | Pierce |
| Innehåll och lagring | Förvara mellan 2 °C och 8 °C. |
| Utgångsmaterial | Peptider |
| Slutlig produkttyp | Peptider |
| Detektionsmetod | Masspektrometri |
| Arbetsflödessteg | Kalibrering |
| Kvantitet | 10 mL |
| Form | Vätska |
Säkerhet och hantering
- LTQ ESI POSITIVE LON CAL. SOL.
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P330-Skölj munnen.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, methanol, acetonitrile