Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ LTQ Velos ESI positiv jonkalibreringslösning
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solution är en blandning av högt renade joniserbara molekyler designade för positiv kalibrering av Thermo Scientific™ LTQ Velos serie masspektrometerinstrument.
Pierce LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solution är en färdig flytande formulering som är idealisk för att snabbt utföra den rutinmässiga kalibrering som krävs för att bibehålla massspektrometrarnas robusta prestanda Thermo Scientific . LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solution tillverkas vid en ISO 9001-anläggning och varje parti är kvalitetskontrollerad med strikta specifikationer. Den stabila lösningen tillhandahålls i en läckagesäker, högrenhet PTFE-flaska.
Höjdpunkter:
- Starka toppar – blandning av koffein, MRFA, Ultramark 1621 och n-butylamin i en acetonitril/metanol/ättiklösningslösning
- Ladda – in massreferensstandarden i en spruta och injicera i instrumentet
- Reagenser av hög renhet – masspektrometrikvalitet i en icke-urlakbar behållare
- Förvara stabilt – i rumstemperatur i mer än ett år
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Masspektrometer |
| Produkttyp | Kalibreringslösning |
| Produktlinje | Pierce |
| Innehåll och lagring | Förvara mellan 2 °C och 8 °C i ett år (se CofA för specifikt utgångsdatum för varje parti). |
| Utgångsmaterial | Peptider |
| Slutlig produkttyp | Peptider |
| Detektionsmetod | Masspektrometri |
| Arbetsflödessteg | Kalibrering |
| Kvantitet | 10 mL |
| Form | Vätska |
Säkerhet och hantering
- Pierce LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solution
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Methylalcohol, acetic acid