Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Luciferascelllysbuffert (2X)
Produktkod. 12142250 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12142250 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 12142250 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 16189
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Lysera vidhäftande celler eller pelleterade cellsuspensioner för analys av promotoruttryck i luciferasanalyser med detta optimerade proteinextraktionsreagens.
Thermo Scientific™ Pierce Luciferascelllysbuffert lyser effektivt vidhäftande celler eller pelleterade suspensionsceller för analys av promotoruttryck i luciferasanalyser.
Pierce Luciferase Cell Lysis Buffer är effektiv för att bereda högutbyte av däggdjurscellysat från antingen vidhäftande celler eller pelleterade suspensionsceller för analys i luciferasreporteranalyser. Reagenset är kompatibelt med alla Thermo Scientific Pierce Luciferasanalyssatser. Celllysbufferten har validerats för användning med COS-7, NIH3T3, Jurkat och andra celltyper. Lysater produceras snabbt och enkelt för luciferasanalyser och är också kompatibla med BCA och Coomassie (Bradford) proteinanalyser.
Höjdpunkter:
  • Kompatibel med alla Pierce Luciferase Reporter-analyser
  • Möjliggör snabb och effektiv lysering
  • Testad kompatibilitet med flera däggdjurscellinjer
  • Kompatibel med proteinanalyser (t.ex. Coomassie Plus och BCA )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Celllysbuffert
Kvantitet 250 mL
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Formatera Vätska