Läs mer
Thermo Scientific™ Lysozymlösning (50 mg/ml)
Produktkod. 10249843 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
0.5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10249843 0.5 mL 0.5ml
1 options
Produktkod. 10249843 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 90082
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Öka protein- eller nukleinsyraextraktionseffektiviteten med detta enzym som kännetecknas av förmågan att bryta ner den bakteriella cellväggen.
Thermo Scientific™ Lysozym är ett enzym som kännetecknas av förmågan att bryta ner den bakteriella cellväggen för att förbättra protein- eller nukleinsyraextraktionseffektiviteten.
Ytterligare information och onlinebeställning
Lysozym är ett enzym som används för att bryta ner bakteriella cellväggar för att förbättra protein- eller nukleinsyraextraktionseffektiviteten. Lysozymer (muramidaser) är en familj av enzymer med antimikrobiell aktivitet som kännetecknas av förmågan att skada cellväggen hos bakterier. Enzymet verkar genom att katalysera hydrolysen av 1,4-beta-bindningar mellan N-acetylmuraminsyra och N-acetyl-D-glukosaminrester i peptidoglykaner och mellan N-acetyl-D-glukosaminrester i kitodextriner. Även om hönsäggvitelysozym är mest effektivt för lysering av grampositiva bakterier, underlättar det också lysering av gramnegativa bakterier som Salmonella och Shigella . Lysen av E. coli förbättras särskilt genom tillsats av både lysozym och nukleaser såsom DNas I.
Höjdpunkter:
  • Bakteriell cellvägg lytiskt enzym som förbättrar inklusionskroppens proteinrening
  • Kompatibel med Thermo Scientific Pierce Celllysreagens
  • Finns i två bekväma format: lyofiliserat pulver för applikationer med stora volymer (delnr 89833) och bekvämt fryslager med glycerol (delnr 90082)
Egenskaper för lysozym:
  • Enzymatisk funktion: Katalyserar hydrolysen av 1,4-β -kopplingar mellan N-acetylmuraminsyra och N-acetyl-D-glukosaminrester i peptidoglykaner och mellan N-acetyl-D-glukosaminrester i kitodextriner
  • Molekylvikt: 14,388 kDa
  • Extinktionskoefficient:∽ 26,4 vid 280nm
  • Isoelektrisk punkt: pH 11,0
  • Enhetsdefinition: 1 enhet är den mängd enzym som behövs för att katalysera en minskning av absorbansen vid 450 nm på 0,001/min vid 25 grader vid pH 6,24 i en 1 cm kyvett på grund av lys med hjälp av en∼ 0,25 mg/ml suspension av Micrococcus luteus .
Kompatibel med:
Thermo Scientific B-PER Bakteriellt proteinextraktionsreagens (delnr 78248)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cell Lysis Enzyme
Innehåll och lagring Store below -20°C
Form Liquid
Reagenstyp Enzyme for Cell Lysis
Enzym Lysozyme (Muramidase)
Kvantitet 0.5 mL